Masterflex® Ismatec® Microflow -sarjan peristalttiset pumput
Microflow: erinomainen tarkkuus
Tarkka ohjaus sormenpäilläsi, laboratoriossa tai prosessissa.
Virtausalue: 0,0001–365 ml/min
Masterflex Ismatec -mikrovirtauspumput, joiden virtausnopeus on 0,0001–365 ml/min, tarjoavat tarkan hallinnan.
Ismatec-mikrovirtauspumput ovat ihanteellisia:
- Autoanalyysi
- Virtaus solu
- Sipperi
- OEM
- Matalan virtauksen syöttö- ja siirtosovellukset
Ne tarjoavat uusinta tekniikkaa, mukaan lukien MasterFlexLive, helppo ohjaus ja letkujen vaihto, ja peristalttisten pumppujen alhainen huolto ja kustannustehokkuus. Ismatec-pumput ovat yhteensopivia Ismatec-pumppuletkujen kanssa puhtaita nestepolkuja varten. Letkujen vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, sillä saatavilla on useita letkumuotoja, jotka takaavat yhteensopivuuden nesteesi kanssa.
Masterflex Ismatec Microflow -sarjan pumput ja pumpun letkut
Miksi Masterflex Ismatec-pumput?
Masterflex Isamatec Pumput etuja ovat:
- Virtausnopeudet niinkin alhaiset kuin 0,0001 ml/min
- Tarkka numeerinen, digitaalinen tai ohjelmoitava nopeuden säätö
- Letku on ainoa kostuva osa. Täynnä edistynyttä teknologiaa, useimmat käyttölaitteet ovat MasterflexLive® -yhteensopivia
- Monipuolinen – yksi-, kaksi- ja monikanavainen päävaihtoehto
- Useimmilla käyttölaitteilla on 2 vuoden takuu – ISO 9000 -rekisteröity toimittaja
- Muut pumpputekniikat
Jatkuva tila
Aika-tila
Tilavuuden tila
Etätila
Letkun kalibrointi
Intuitiivisessa kosketusnäytön ohjauksessa on seuraavat ominaisuudet:
- Eräohjaus, intervalli/pois päältä -aika tilavuus- ja aikatilassa
- Joustava toiminnan ohjaus näytön ja analogisen kauko-ohjauksen kautta (valvonta MasterflexLiven kautta)
- Verkkoyhteys tavallisen Ethernetin (RJ45) tai Wi-Fi-yhteyden kautta
- USB-liitäntä mahdollistaa ladattavien laiteohjelmistopäivitysten lataamisen pumppuun
Esittelyssä helppokäyttöiset Ismatec-pumput
Muiden ISMATEC®-peristalttisten pumppujen lisäksi esiteltäviä tuotteitamme ovat:
Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex -pumput, Avantor®
Monipuoliset monikanavapumput tarkkaan pienivirtauksiseen nesteen jakeluun. Sisältää intuitiivisen kosketusnäytön käyttöliittymällä.
- Kompaktit, benchtop-pumput optimoivat helppokäyttöisyyden, tarkkuuden ja luotettavuuden
- 5 tuuman (12,7 cm) kapasitiivinen TFT/RGB-kosketusnäyttö terävän resoluution ja laajan katselukulman
- Joustava toiminnallinen ohjaus näytön tai analogisen kaukosäätimen avulla
- Jatkuva ajo, äänenvoimakkuuden annostelu ja aikaannostelutilat - eräohjaus ja väli/pois-aika äänenvoimakkuudessa ja aikamoodissa
- Pumpun avulla voit tallentaa ja hakea yleisesti käytettyjä annosteluohjelmia nopeaa asennusta varten
- Anti-tippuminen ja nopeuden ramping saatavana äänenvoimakkuuden annostelutilassa - varmista tarkkuus ja minimoi näytteen menetys
- Miniflex-pumpun pää hyväksyy jatkuvan letkun puhtaille, keskeytymättömille nesteille
- Kolmitasoinen käyttöoikeus — antaa sinulle mahdollisuuden valvoa, kuka voi käyttää pumppua ja millä tasolla
MasterflexLive® on turvallinen, pilvipohjainen alusta Masterflex-pumppujen valvontaan; saat reaaliaikaisia ilmoituksia pumpun parametreista - mukaan lukien nopeus, virtausnopeus, annostelumäärä ja paljon muuta. Push-ilmoitukset ilmoittavat käyttöolosuhteista ja virheilmoituksista, joten voit valvoa kriittisiä pumppuprosesseja ympäri vuorokauden olematta paikan päällä.
Internet-yhteys Wi-Fi-yhteyden tai tavallisen Ethernet-liitännän (RJ45) kautta käyttölaitteen takaosassa; USB-liitäntä mahdollistaa ladattavien laiteohjelmistopäivitysten lataamisen pumppuun.
Miniflex-pumpunpäässä on laaja sulkukulma, joka estää nesteen takaisinvirtauksen letkun nimellispaineeseen asti. Itsevoitelevat kestomuoviset polyesterirullat ovat kitkattomia ja pitkäkestoisia, mikä takaa tasaisen toiminnan ja pitkän käyttöiän.
Masterflex® Ismatec® IPC, erittäin tarkat monikanavaiset peristalttiset pumput, Avantor®
Seuraavan sukupolven Masterflex Ismatec IPC on joustava ja monipuolinen monikanavainen pumppujärjestelmä. Se tarjoaa tarkkuutta ja toistettavuutta jopa 24:ssä synkronisessa kanavassa, mikä lisää läpimenotehoa ja suorituskykyä. Täydellinen automaattiseen analyysiin, reaktoritutkimuksiin, solulinjojen kylvöön ja tutkimukseen.
- Planetaarinen käyttölaite, jossa on kahdeksan ruostumattomasta teräksestä valmistettua rullaa. Vähentää pulsaatiota, lisää virtausnopeuden tarkkuutta ja pidentää letkujen käyttöikää
- Uusi intuitiivinen 5":n (12,7 cm) kapasitiivinen TFT/RGB-kosketusnäyttö tarjoaa terävän resoluution ja laajan katselukulman
- Joustava toiminnan ohjaus näytön ja kauko-ohjauksen (analoginen, sarja tai EtherNet/IP) kautta
- Kolmitasoinen käyttöoikeus tarjoaa mahdollisuuden valvoa, kuka voi käyttää pumppua ja millä tasolla
- Pumpun avulla voit tallentaa ja hakea jopa 50 yleisesti käytettyä annosteluohjelmaa nopeaa käyttöönottoa varten
- Valitse jatkuva käyttö-, tilavuus- ja aika-annostelutilat; mukaan lukien eräohjaus ja intervalli/pois päältä -aika
Näissä Ismatec® IPC -monikanavapumpuissa on planeettapyörästö, joka pyörittää kahdeksaa ruostumattomasta teräksestä valmistettua rullaa tasaisen pyörimisen ja tarkan nestevirtauksen varmistamiseksi. Intuitiivinen kosketusnäyttö näyttää virtausnopeuden tai kierrosluvun, mahdollistaa helpon kalibroinnin ja sisältää konfiguroitavia tilavuus- tai aika-annostelutiloja. Volumetrisessa annostelussa on ainutlaatuinen rullan asemointijärjestelmä, joka varmistaa toistettavuuden.
Kanavissa voidaan käyttää eri putkikokoja ja koostumuksia käyttötarkoituksesi mukaan. Mukana tulevissa Click’n’go™-patruunoissa on automaattinen okkluusio, joka helpottaa käyttöä, vähentää letkunvaihtoja ja mahdollistaa toistettavat tulokset.
Masterflex® Ismatec® Reglo riippumattomat peristalttiset kanavaohjauspumput (ICC), Avantor®
Ohjaa itsenäisesti kunkin kanavan virtausta ja suuntaa näppäimistön tai tietokoneen kautta.
- Virtausnopeus 0,001-43 ml/min kanavaa kohti - virtausnopeus riippuu taajuusmuuttajan kierrosluvusta, rullista ja letkujen koosta
- USB-liitäntä nopeaan liittämiseen tietokoneeseen
- USB-liitäntä nopeaan liittämiseen tietokoneeseen
Näiden monikanavaisten peristalttisten pumppujen avulla voit hallita kunkin kanavan virtausta ja suuntaa yksilöllisesti intuitiivisesta näppäimistöstä tai tietokoneesi kautta - laajentamalla penchtop-pumppausominaisuuksiasi yhdellä kompaktilla yksiköllä! Pumppu mahdollistaa jatkuvan pumppauksen tai tarkan annostelun, ja se voi tuottaa kaksisuuntaisen virtauksen kussakin kanavassa. Lisäksi riippumaton kanavien kalibrointi minimoi putkien väliset erot, mikä johtaa suureen kalibrointitarkkuuteen.
Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Multichannel -pumput, Avantor®
Monipuoliset monikanavapumput tarkkaan pienivirtauksiseen nesteen jakeluun. Sisältää intuitiivisen kosketusnäytön käyttöliittymällä.
- Kompaktit pöytäpumput optimoivat helppokäyttöisyyden, tarkkuuden ja luotettavuuden.
- 5" (12,7 cm) kapasitiivinen TFT/RGB-kosketusnäyttö tarjoaa terävän resoluution ja laajan katselukulman
- Joustava toiminnan ohjaus näytön ja analogisen kauko-ohjauksen kautta
- Jatkuva käyttö-, tilavuuden annostelu- ja aika-annostelu-tila – eräohjaus ja intervalli/pois päältä -aika tilavuus- ja aikatiloissa
- Pumpun avulla voit tallentaa ja hakea yleisesti käytettyjä annosteluohjelmia nopeaa käyttöönottoa varten
- Antidrip- ja nopeusramppeja on saatavana Tilavuus-tilassa. Ne varmistavat tarkkuuden ja minimoivat näytteen hävikin
- Kasettipumppumalleissa voidaan käyttää 3-portaisia letkuja helppoa lastausta ja turvallista säilytystä varten.
- Kolmiportainen pääsy toimintoihin mahdollistaa prosessin suojaamisen valvomalla, kuka voi käyttää pumppua ja millä tasolla
MasterflexLive® on turvallinen, pilvipohjainen alusta Masterflex-pumppujen valvontaan; saat reaaliaikaisia ilmoituksia pumpun parametreista, kuten nopeudesta, virtausnopeudesta, annostelumääristä ja muusta. Push-ilmoitukset ilmoittavat käyttöolosuhteista ja virheilmoituksista, joten voit valvoa kriittisiä pumppuprosesseja ympäri vuorokauden olematta paikan päällä.
Internet-yhteys Wi-Fi-yhteyden tai tavallisen Ethernet-liitännän (RJ45) kautta käyttölaitteen takaosassa; USB-liitäntä mahdollistaa ladattavien laiteohjelmistopäivitysten lataamisen pumppuun.
Letkukasetit (sisältyvät toimitukseen) ovat yhteensopivia 3-portaisten letkujen kanssa ja ne on helppo napsauttaa sisään/ulos nopeaa letkujen vaihtoa varten. Hyväksyttyjen letkujen ID-arvot ovat 0,13–3,17 mm, mikä mahdollistaa laajan virtausalueen.
Masterflex® Ismatec® Microflex muuttuvanopeuksiset pumppujärjestelmät, Avantor®
Helppokäyttöisissä pienivirtauspumpuissa on palautuva, etäkäynnistys/-pysäytys ja nopeat letkunvaihdot.
- Polyfenyleenisulfidista (PPS), asetaalista ja kopolyesteristä valmistettu pumppupää, jossa on neljä ruostumattomasta teräksestä (SS) valmistettua rullaa.
- Pumput ovat yhtäjaksoisia letkupituuksia, jotka mahdollistavat puhtaan, keskeytymättömän virtausreitin ilman liitososia.
- Erillinen yhden kierroksen nopeudensäädin ja CW/off/CCW-kytkin, jossa on virran vihreä LED-merkkivalo – ylläpitää nopeuden, kun pumppu kytketään päälle/pois tai käännetään takaisinpäin.
- Käännettävä kestomagneetti DC-moottori; puhdista neste ennen pumppausta tai sen jälkeen; pumppaa nestettä kumpaankin suuntaan.
- Etäohjausliitännät pumpun takaosassa; käynnistää/pysäyttää pumpun kosketinsulkimella.
Näissä helppokäyttöisissä pumpuissa on käännettävä pumppaus, etäohjausominaisuudet ja nopea letkunvaihto. Ihanteellinen tasaiseen nesteen syöttöön analysaattoreissa ja muissa pienivirtauksisissa laboratorion pumppusovelluksissa. Pikalataavassa Microflex-pumppupäässä on keskimääräinen kiinteä letkusulku; sulkujen säätöjä ei tarvita.
Räätälöidyt palvelut ja työkalut
Räätälöidyt ratkaisut
Räätälöityjen pumppujen yhteistyökumppani – ideoiden toteuttamista jo yli 50 vuoden ajan.
Lue lisää
Mukautetut pituuteen leikatut letkut
Olemme joustavia vastaamaan tarpeitasi ja säästämään aikaa ja rahaa. Valitse letkutyyppi, pituus ja määrä.
Lue lisää
MasterflexLive®
MasterflexLive® mahdollistaa kaikkien pumppuparametrien reaaliaikaisen seurannan.
Lue lisää
Masterflexin kertakäyttöiset tuotteet
Kertakäyttöisten steriilien bioprosessikokoonpanojen toimittaja
Lue lisää
Tarvitsetko lisätietoja tai apua täydellisen tuotteen valitsemisessa sovellukseesi?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.