Peristalttiset MasterSense™ Smart -pumput
Suunniteltu nykypäivän kriittisiin prosessisovelluksiin ja tulevaisuuden biolääketeollisuuteen
Vertaa pumppuvaihtoehtoja
Intuitiivinen ja innovatiivinen
  • Integroidut anturit valvovat nesteen painetta ja hälyttävät ennen mahdollisen prosessihäiriön syntymistä.
  • Vakioprotokollien tallentaminen ja hakeminen jatkuvuuden varmistamiseksi.
  • Intuitiivinen digitaalinen kosketusnäyttö, jossa on optimoitu valikkonavigointi ja ohjelmien syöttö, jopa märillä käsineillä!
  • MasterSense-asemassa on kolme salasanasuojattua käyttöoikeustasoa, jotka mahdollistavat eritasoisen ohjelmoinnin GMP:n parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Helppo ja tarkka
  • Toimintatiloja ovat jatkuva käyttö, tilavuusannostelu ja aika-annostelu.
  • Eräohjaus ja intervalli/pois päältä -aika tilavuus- ja aikatiloissa.
  • Kvalitatiivisella putkikalibroinnilla varmistetaan, että letkut on kalibroitu tarkasti.
  • Graafinen ilmaisin ilmaisee, milloin letku on kalibroitu optimaalisesti
Yhdistetty ja älykäs
  • Liitäntä- ja ohjausvaihtoehtoja ovat EtherNet/IP, Profibus sekä analoginen etä- ja sarjavalvonta.
  • MasterflexLive®:n avulla voidaan valvoa pumpun toimintaa pilvipalvelussa tietokoneella tai mobiililaitteella.
  • Over-the-air-laiteohjelmistopäivityksillä varmistetaan, että MasterSense-pumppujärjestelmässä on uusimmat ominaisuudet ja toiminnot.
MasterSense monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Seuraa prosessia etäkäyttöisesti tietokoneella tai mobiililaitteella.
MasterflexLive-kauko-ohjaimen vaihtoehdot
Vertaa MasterSense-pumppuja
Masterflex B/T MasterSense BioPharma Peristaltic Process Pump
Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma -prosessipumput
  • IP66 vesipesun kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo
  • Jatkuvatoiminen, käännettävä, muuttuva virtaus
  • Valitse PerfectPosition®-pumppuletku, B/T 87 tai B/T 91
suurin virtaus
0,65–42
l/min
paine
jopa
35 psi
Liitäntämahdollisuudet
EtherNet/IP, Profibus, analoginen kauko-ohjaus, sarjaohjaus sekä MasterflexLive
Masterflex I/P MasterSense™ Pumps
Masterflex I/P MasterSense™ -pumput
  • Luotettavat pumput, joiden kapasiteetti ja teho riittävät prosessisovelluksiin
  • Harjaton, huoltovapaa moottori tarjoaa ±0,1 %∶n nopeudensäätötarkkuuden ja 6000:1-kääntymissuhteen
  • Voit lisätä jopa kaksi I/S-pumpunpäätä tai ostaa täydellisiä pumppuja
  • IP66 NEMA 4X ruostumattomasta teräksestä valmistetut käyttölaitteet ja täydelliset järjestelmät
SUURVIRTAUS
0,001 –
26 LPM
paine
jopa
40 psi
(2.7 bar)
Liitäntämahdollisuudet
EtherNet/IP, Profibus, analoginen kauko-ohjaus, sarjaohjaus sekä MasterflexLive
Masterflex MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Network-Compatible with MasterflexLive®, with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing, 0.1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Masterflex® L/S® MasterSense™ -pumput
  • Vie vain vähän tilaa ja säästää siten työtilaa
  • Harjaton, huoltovapaa moottori tarjoaa ±0,1 %:n nopeudensäätötarkkuuden ja 6 000:1-kääntymissuhteen
  • Lisää jopa kaksi L/S-pumpunpäätä tai osta täydellisiä pumppuja
  • IP66 NEMA 4X ruostumattomasta teräksestä valmistetut käyttölaitteet ja täydelliset järjestelmät
keskivirtaus
0,001 –
3 400 ml/min
paine
jopa
150 psi
(10,3 bar) saakka
Liitäntämahdollisuudet
EtherNet/IP tai Profibus sekä MasterflexLive tai analoginen kauko-ohjaus
Masterflex® L/S® MasterSense™ Fill/Finish Pump System with Masterflex® Ultrapharm™ Pump Head
Masterflex® L/S® MasterSense täyttö-/viimeistelypumppujärjestelmä Masterflex® Ultrapharm -pumpunpäällä varustettuna
  • Kaikki L/S MasterSense Driven ominaisuudet sekä...
  • 250 r/min maksiminopeus; annostelumäärät <0,5 ml:sta >500 ml:aan
  • Hiljainen käyntiääni
  • Offset-rullat ja planeettavaihteisto takaavat annostelutarkkuuden (±0,5 %), alhaisen sykinnän ja pitkän letkujen käyttöiän. Osta kaksois-Y-letkuja
keskivirtaus
0,0006 –
19 LPM
paine
jopa
150 psi
(10.3 bar)?
Liitäntämahdollisuudet
EtherNet/IP or Profibus, plus MasterflexLive or analog remote control
Enemmän pumppausvaihtoehtoja edistyneen kosketusnäytön avulla
Masterflex MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Network-Compatible with MasterflexLive®, with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing, 0.1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Ismatec® Reglo digitaaliset monikanavapumput
  • Patruunat ja portaittaiset letkut varmistavat vakiokireyden sulkupohjassa, mikä takaa toistettavan suorituskyvyn pienen tilavuuden / pienen virtausnopeuden pumppauksessa.
Matala virtaus
0,0001–
68 ml/min
*riippuu patruunatyypistä
paine
jopa
35 psi
Liitäntämahdollisuudet
EtherNet/IP, analoginen kauko-ohjaus, sarjaohjaus sekä MasterflexLive
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pumps
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pumput
  • Valitse 1 tai 2 kanavaa
  • Kierrä ja avaa -rakenne ja mukautettavat pumpun virtausmallit sopivat hyvin laboratoriokäyttöön.
Matala virtaus
0,004–365
 ml/min
paine
jopa
35 psi
Liitäntämahdollisuudet
EtherNet/IP, analoginen kauko-ohjaus, sarjaohjaus sekä MasterflexLive
Ismatec Reglo Digital Gear Pump Drive
Ismatec Reglo Digital Gear Pump Drive
  • Tarkat ja sykkeettömät virtaukset paine- ja paine-erosovelluksiin ja täyttöön.
Keskivirtaus
1,7–5850
 ml/min
paine
jopa
300 psi
(20,7 bar) saakka
Liitäntämahdollisuudet
EtherNet/IP, analoginen kauko-ohjaus, sarjaohjaus sekä MasterflexLive
Ismatec Reglo Digital Piston Pump Drive
Ismatec Reglo Digital mäntäpumpun käyttölaite
  • Inertti ja tarkka, kosketusnäytöllä ohjelmoitavissa korkeapaineisiin sovelluksiin ja herkkien tai syövyttävien nesteiden annosteluun.
Matala virtaus
0,025–75
 ml/min
paine
jopa
100 psi
(6,9 bar) saakka
Liitäntämahdollisuudet
EtherNet/IP, analoginen kauko-ohjaus, sarjaohjaus sekä MasterflexLive
Löydä täydellinen pumppujärjestelmä
Masterflex-pumpun valintatyökalussa on tarvittavat toiminnot
Aloita nyt