Masterflex® L/S® -sarjan peristalttiset pumput
Monipuolisuus ja tarkkuus
Tarkat ja luotettavat pumput, joissa on helppokäyttöinen liitettävyys ja ohjaus.
Virtausalue: 0,00005–3 400 ml/min
Masterflex L/S -sarjan peristalttisissa pumpuissa on kiinteät ja muuttuvat nopeudet, ja niissä on erittäin tarkat moottorit tarkkaa virtauksen säätöä ja annostelua varten. Sopii hyvin laboratorio-, prosessi- ja kenttäkäyttöön.
Masterflex® L/S -sarjan pumppujen ominaisuudet ja edut
L/S-sarjan pumppuihimme luotetaan korkean tarkkuuden ja toistettavan suorituskyvyn vuoksi, ja lisäksi ne tarjoavat edistyneitä ominaisuuksia, joita nykyään odotetaan biofarmaseuttisissa ja muissa kriittisissä sovelluksissa, mukaan lukien korkea tarkkuus, täsmävirtaus ja annostelu.
Tuotteidemme ominaisuuksia ja etuja ovat:
- Korkea volumetrinen hyötysuhde
- Neste koskettaa vain letkuja
- Kyky toimia kuivana, jossa on liukenematonta ilmaa
- Monikanavaiset mallit alhaisen pulsaation vaatimuksiin
- Intuitiivinen ohjausnäppäimistö
- Yleisjännite
- Pikakäynnistysopas nopeuttaa käyttöönottoa
- Putkien vaihtaminen kestää 30 sekuntia
- Roiskeenkestävä etupaneeli
- Käännettävä pumpun virtaussuunta
- Tarkka virtauksen säätö
Pumppumme ovat helppokäyttöisiä, helppohoitoisia ja ergonomisesti suunniteltuja ihanteellista laboratoriototeutusta varten.
Tarjolla on yli 20 pumppuletkujen koostumusta 10 L/S-sarjan yhteensopivista koosta. Tarkasti suunniteltu - Masterflex® peristaltiikkapumppuja varten, jolloin saavutetaan suurin tarkkuus ja pisin käyttöikä.
Masterflex L/S -sarjan pumpun komponentit
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Masterflex L/S® MasterSense™ Process Pump, with MasterflexLive®
Precise, repeatable performance that is quick and easy to set up and program, IP66 stainless steel housing
Masterflex UltraPharm™ Filling / Dispensing Pump for L/S® Precision Double-Y Tube Sets
A highly accurate IP66, stainless steel benchtop pump system for dosing, dispensing, and fill/finish applications
Masterflex L/S® MasterSense™ Pump, with MasterflexLive®
High precision, repeatable flow control, and reliable performance, you can have it all in one small footprint
Räätälöidyt palvelut ja työkalut
Räätälöidyt ratkaisut
Räätälöityjen pumppujen yhteistyökumppani – ideoiden toteuttamista jo yli 50 vuoden ajan.
Lue lisää
Mukautetut pituuteen leikatut letkut
Olemme joustavia vastaamaan tarpeitasi ja säästämään aikaa ja rahaa. Valitse letkutyyppi, pituus ja määrä.
Lue lisää
MasterflexLive®
MasterflexLive® mahdollistaa kaikkien pumppuparametrien reaaliaikaisen seurannan.
Lue lisää
Masterflexin kertakäyttöiset tuotteet
Kertakäyttöisten steriilien bioprosessikokoonpanojen toimittaja
Lue lisää
Tarvitsetko lisätietoja tai apua täydellisen tuotteen valitsemisessa sovellukseesi?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.