Masterflex L/S & I/P -käyttölaitteet, joissa on edistyneet verkko- ja viestintäominaisuudet
Enemmän pumppujen hallintaa kuin koskaan
Uudet ominaisuudet tietyissä Masterflex L/S- ja I/P-käyttölaitteissa
- EtherNet/IP-vaihtoehdot
- Profibus-vaihtoehdot
- Bluetooth
- Pilvipohjainen valvonta
Kaikissa yksiköissä on Masterflexin avoimen pään anturitekniikka, ja ne ovat yhteensopivia koko Masterflex® L/S® tai I/P® -pumppupäävalikoiman kanssa. Lisäksi niissä käytetään alan laajimman korkealaatuisten materiaalien valikoiman letkuja.
Prosessiautomaation säätimet
Integroi pumppusi vaivattomasti olemassa oleviin järjestelmiin
- Alan yhteinen protokolla EtherNet/IP:n kautta
- Yhteensopiva nykyisten edistyneiden automaattisten ohjausjärjestelmien kanssa
- Sähköinen tietolomake (EDS) toimitetaan ilman lisäkustannuksia
Etävalvonta
Pumppujen etävalvonta
- Seuraa pumppua iOS-yhteensopivalla tabletilla tai älypuhelimella Bluetoothin kautta
- Pilviseuranta Ethernet-yhteyden kautta pumppujen tarkastusta ja hälytyksiä varten
- USB-protokollat PC-yhteyttä ja viestintää varten
Tarvitsetko lisätietoja tai apua täydellisen tuotteen valitsemisessa sovellukseesi?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.