Masterflex® B/T® -sarjan peristalttiset massasiirtopumput
Massasiirto parhaimmillaan
Suurin virtausnopeus
Virtausalue: 0,3–42 l/min.
Tehostaa työtä
Masterflex® B/T -sarjan peristalttisten pumppujen virtausnopeudet ovat Masterflexin® pumpuista suurimmat. Niiden etuihin kuuluvat:
- Peristalttisten pumppujen massasiirto parhaimmillaan
- Suurin virtausnopeus
- Virtausalue 0,3–42 l/min
B/T-sarjan pumppumme tekevät työstäsi yksinkertaisesti tehokkaampaa. Raskaiden moottoreiden ja erinomaisen vaarasuojauksen ansiosta ne on rakennettu kestämään.
Masterflex B/T -sarjan pumpun komponentit
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
A broad flow range, from 0.65 to 42 LPM (0.17 to 11.1 GPM), for integration into your higher-flow bioprocess applications. Pump head accepts B/T PerfectPosition® pump tubing sizes B/T 87 and B/T 91 for repeatable and reliable performance. Open-head sensor technology stops the drive motor when pump head is opened.
Räätälöidyt palvelut ja työkalut
Räätälöidyt ratkaisut
Räätälöityjen pumppujen yhteistyökumppani – ideoiden toteuttamista jo yli 50 vuoden ajan.
Lue lisää
Mukautetut pituuteen leikatut letkut
Olemme joustavia vastaamaan tarpeitasi ja säästämään aikaa ja rahaa. Valitse letkutyyppi, pituus ja määrä.
Lue lisää
MasterflexLive®
MasterflexLive® mahdollistaa kaikkien pumppuparametrien reaaliaikaisen seurannan.
Lue lisää
Masterflexin kertakäyttöiset tuotteet
Kertakäyttöisten steriilien bioprosessikokoonpanojen toimittaja
Lue lisää
Masterflexin peristalttinen pumppusarja – osta virtausalueen mukaan
Ismatec®-sarja
Microflow: erinomainen tarkkuus
Virtausalue:
0,0001–365 ml/min
Microflow-pumput >
L/S®-sarja
Tarkka virtauksen säätö
Virtausalue:
0,00005–3 400 ml/min
Tarkka virtaus >
I/P®-sarja
Tehokkaat järjestelmät
Virtausalue:
0,001–26 l/min
Teollinen virtaus >
B/T®-sarja
Suurin virtausnopeus
Virtausalue:
0,3–42 l/min
Pumput, joilla on suurin virtausnopeus >
Tarvitsetko lisätietoja tai apua täydellisen tuotteen valitsemisessa sovellukseesi?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.