Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma -prosessipumppu
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Osta heti
Connected, efficient and durable
1
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing
IP66 rated for washdown
2
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
Masterflex B/T MasterSense BioPharma Peristaltic Process Pump Features
4
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5
5. Variable flow: 0.65 – 42 LPM
VIEW FULL SPECS
6
6. Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely – choose PerfectPosition® pump tubiung sizes B/T 87 and B/T 91
SHOP B/T PUMP TUBING
MasterSense monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Intuitiivinen käyttö
Yksinkertainen kosketusnäytön käyttöliittymä, jopa käsineet kädessä
  • Helppo asentaa ja ohjelmoida
  • 5":n kapasitiivinen TFT/RGB-kosketusnäyttö, jossa on selkeä ja laaja katselukulma
  • Säädä parametreja yksinkertaisella kosketuksella – jopa käsineet kädessä
  • Toimintatiloja ovat jatkuva käyttö, tilavuusannostelu ja aika-annostelu
  • Eräohjaus ja intervalli/pois päältä -aika tilavuus- ja aikatiloissa
  • Tallentaa ja palauttaa helposti jopa 50 yleisesti käytettyä protokollaa, joista jokaisella on yksilöllinen nimi
  • Tiedät, milloin olet onnistunut – graafinen ilmaisin kertoo, milloin ladattu letku on kalibroitu optimaalisesti.
  • IP66-luokiteltu vesipesua varten
Luo, tallenna ja palauta 50 pumppuohjelmaa käyttäjäystävällisten valikoiden avulla
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Jatkuva tila
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Aika-tila
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Tilavuuden tila
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Etätila
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Letkun kalibrointi
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Käyttöoikeudet
Edistyneet liitettävyys- ja ohjausvaihtoehdot
Etäyhteys, turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
Masterflex B/T MasterSense BioPharma Process Pump
Etävalvonta
  • MasterflexLive on turvallinen, pilvipohjainen alustamme kaikkien Masterflex-pumppuparametrien reaaliaikaista etävalvontaa varten
  • Seuraa ja säädä 24/7 käynnissä olevia kriittisiä prosesseja ilman paikan päällä olevaa henkilökuntaa
  • Push-ilmoitukset ilmoittavat käyttöolosuhteiden muutoksista ja virheilmoituksista
Lue lisää MasterflexLivestä
Joustava liitettävyys
  • Valitsemasi liitäntävaihtoehdot: MasterflexLive, EtherNet/IP tai Profibus
  • Kolmiportainen pääsy pumpun toimintoihin mahdollistaa prosessin suojaamisen valvomalla, kuka voi käyttää pumppua ja millä tasolla
  • Over-the-air-laiteohjelmistopäivitysten ansiosta voit automaattisesti hyödyntää kaikkia tulevia parannuksia
  • Internet-yhteys Wi-Fi-yhteyden tai tavallisen Ethernet-liitännän (RJ45) kautta käyttölaitteen takaosassa
Katso kaikki tekniset tiedot
Täydellinen pumppu suurille käyttömäärille
316 SS housing rated IP66 for washdown
IP66-luokiteltu – suunniteltu saniteettitiloihin, kuten puhdastiloihin sekä elintarvikkeiden ja maitotuotteiden käsittelyyn.
pump designed for low shear fluid handling
Kontaminoimaton, matala leikkaus ja ei-invasiivinen pumppu sopii täydellisesti biofarmasiaan ja terveydenhuoltoon.
Flow Rate up to 42 LPM
Jopa 42 l/min:n virtausnopeus takaa tarkat virtausnopeudet, joten tämä pumppu sopii hyvin suuren mittakaavan tuotantoon.
Kolmiportainen käyttöyhteys ja mahdollisuus tallentaa ja palauttaa ohjelmia tekevät fluidiprosesseista turvallisia ja tarkkoja.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn more
Masterflex B/T MasterSense Complete Pump, up to 42LPM, IP66 Tuote # MLFX77112-10
IP 66UL listedcandian UL listed2 year warranty
Mitä tuotteeseen sisältyy
Rapid-Load® -pumpunpää, 1 m Tygon® LFL B/T 91 -letkua 06430-91; ja 1,8 metriä pitkä johto, jossa on IEC 320 / CEE22 -pistoke. Laite toimitetaan maakohtaisella pistoke-/johtosarjalla; ilmoita lopullinen määränpää tilauksen yhteydessä.
Suorituskykytiedot
Virtauskapasiteetti 0,65–42 l/min (0,17–11,1 GPM)
r/min 11–321
Hyväksyttyjen päiden määrä 1
Suurin vääntömomentti Alkaen: 1 130 N-cm (1 600 oz-in)
Käynnissä: 1 017 N-cm (1 440 oz-in)
Kääntyvä Kyllä
Ulkoinen ohjaus – tulo 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; käynnistys/pysäytys, suunta (CW/CCW), käynnistys kosketinsulkimella
Ulkoinen ohjaus – lähtö 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; kierroslukulähtö (avoin kollektori), moottorin käynti, avoin pää, paikallinen/kauko-ohjaus, yleinen hälytys
Verkkoviestintä EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive
Sähkötekniset tiedot
Jännite 90–260, yleisjännitteen automaattinen valinta
Virta 5,0 A, 115 V; 3,1 A, 230 V
Sulakkeen nimellisarvo 6 A / 250 V
Moottorin tyyppi Jatkuva käyttö, TENV, BLDC
Moottorin koko 370 W (0,5 hv)
Näyttö 5":n kapasitiivinen TFT/RGB-kosketusnäyttö, jossa on tasokytkentä (laaja katselukulma); 800 x 480 pikseliä
Moottorin/nopeudensäätimen tyyppi PWM mikroprosessorilla
Nopeuden säätö (toistettavuus) ±0,1 % 
Pehmeä käynnistys/sähköinen jarru Kyllä/Kyllä
Fyysiset tiedot
Kotelon materiaalit Tyypin 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kehys
Pumpunpäämateriaalit Jauhemaalattu hiiliteräs ja valettu alumiini, ruostumaton teräs, polykarbonaatti, Nylatron® -rullat
Kotelointiluokka IP66
Virastojen luettelot UL, cUL, CE, DLS
Käyttölämpötila 0–40 °C (32–104 °F)
Säilytyslämpötila -25–65 °C (-13–149 °F)
Melutaso <75 dBA @ 1 m (39")
Mitat (L x S x K) 62,2 x 40,1 x 47.8 cm (24,5" x 15,8" x 18,8")
Kuljetuspaino 54,5 kg (120 lb)