Masterflex® I/P® -sarjan peristalttiset pumput
Prosessipumppausratkaisut
Tehokkaat pumput, jotka on valmistettu kestämään haastavissa prosessi- ja tuotantoympäristöissä.
Virtausalue: 0,0006–26 l/min
Masterflex I/P -sarjan peristalttisissa pumpuissa on tehokkaat moottorit ja parempi suojaus teollisuuden vaaroilta. Soveltuu erinomaisesti prosessisovelluksiin.
Masterflex I/P -sarjan pumpun komponentit
Masterflex I/P -sarjan pumpun ominaisuudet ja edut
I/P-sarjan pumput ovat ihanteellinen valinta, kun tarvitset nimellisvirtausnopeuksia jopa 26 l/min ja paineita noin 2,7 bariin asti. Pumppumme ovat:
  • Luotettava ja vähän huoltoa vaativa, mikä aiheuttaa vähemmän häiriöitä prosessissasi
  • Suunniteltu skaalautuvuutta varten - tutkimus- ja kehitystoiminnasta prosessiin
  • Minimoi riski suljetulla järjestelmällä, neste koskettaa vain letkuja
  • Siirtää leikkausherkkiä ja viskoosia nesteitä
  • Täydellinen suodatukseen, väliaineen syöttöön, pussien täyttöön, kemiallisiin näytteenottosovelluksiin ja muuhun.
  • Kompakti
Kaikki Masterflex I/P -pumpunpäät on suunniteltu toimimaan parhaiten I/P Precision- tai I/P High Performance -tarkkuuspumppuletkujen kanssa, mikä takaa eräkohtaisen jäljitettävyyden ja luottamuksen pumpun suorituskykyyn.
Masterflex MasterSense I/P -pumpussa on intuitiivinen kosketusnäytön käyttöliittymä, jossa on seuraavat ominaisuudet:
  • Tehokkaat taajuusmuuttajat, jotka ovat yhteensopivia kaikkien I/P-pumpunpää- ja letkuvaihtoehtojen kanssa
  • Yleisesti käytettyjen annosteluohjelmien tallentaminen
  • Eräohjaus
  • Tilavuuden annostelutarkkuus
  • Verkkoyhteys tavallisen EtherNet/IP-, Profibus-, analogisen tai MasterflexLive-yhteyden kautta
Räätälöidyt palvelut ja työkalut
Räätälöidyt ratkaisut
Räätälöityjen pumppujen yhteistyökumppani – ideoiden toteuttamista jo yli 50 vuoden ajan.
Lue lisää
Mukautetut pituuteen leikatut letkut
Olemme joustavia vastaamaan tarpeitasi ja säästämään aikaa ja rahaa. Valitse letkutyyppi, pituus ja määrä.
Lue lisää
MasterflexLive®
MasterflexLive® mahdollistaa kaikkien pumppuparametrien reaaliaikaisen seurannan.
Lue lisää
Masterflexin kertakäyttöiset tuotteet
Kertakäyttöisten steriilien bioprosessikokoonpanojen toimittaja
Lue lisää
Tarvitsetko lisätietoja tai apua täydellisen tuotteen valitsemisessa sovellukseesi?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.
Ota yhteyttä