Masterflex® L/S® MasterSense™ täyttö-/viimeistelypumppujärjestelmä Masterflex® Ultrapharm™ -pumpunpäällä varustettuna
Tarkkuus on kriittinen, kun jokainen pisara on tärkeä
Masterflex® L/S® MasterSense™ täyttö-/viimeistelypumppujärjestelmä, jossa on Masterflex® UltraPharm™ -pumpunpää
Osta hetiOminaisuudet, jotka tekevät prosessista vaivatonta
Täydellinen hygieniaympäristöihin –
Tyypin 316 kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu käyttökotelo, IP66- ja NEMA 4X -luokiteltu pesua varten
Helppolukuinen ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö – jopa käsineet kädessä. Luo, tallenna ja palauta pumppuohjelmia intuitiivisten valikoiden avulla.
EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, MasterflexLive ja analoginen I/O-etäkäyttö tarjoavat tarpeitasi vastaavia liitäntä- ja ohjausvaihtoehtoja.
LUE LISÄÄ
250 r/min maksiminopeus; annostelumäärät <0,5 ml:sta >500 ml:aan
KATSO TEKNISET TIEDOT
Hiljainen käyttöääni vähentää ylimääräistä melua laitoksessa tai laboratoriossa
Tyypin 316 ruostumattomasta teräksestä valmistetun pumpunpään voi autoklavoida; testattu 10 sykliin ilman virtauksen tai tarkkuuden heikkenemistä
Offset-rullat ja planeettavaihteisto takaavat annostelutarkkuuden (±0,5 %), alhaisen sykinnän ja pitkän letkujen käyttöiän
Letkujen kannalta helppo – vähentää letkujen vastusta, mikä pidentää letkujen käyttöikää ja pienentää ennenaikaisen rikkoutumisen riskiä.
Masterflexin kaksois-Y-letkusarjat varmistavat asianmukaisen retention, toistettavuuden ja tarkkuuden
OSTA KAKSOIS-Y-LETKUJA
Jatkuva tila
Aika-tila
Tilavuuden tila
Etätila
Letkun kalibrointi
Käyttöoikeudet
Planetaarisella käyttölaitteella varustetun pumpunpään edut
Planetaarisen käyttölaitejärjestelmän avulla jokainen rulla saa käyttövoimansa suoraan planeettapyörästön keskipyörästä. Tämä mekanismi estää aksiaalisen työntö- ja vetokitkan putkessa, minkä ansiosta putken käyttöikä pitenee, pulsaatio vähenee ja toistettavuus on hyvä.
Tämä pumpunpää tuottaa hillityn, matalapulssisen ja erittäin tarkan annostelun ja virtauksen optimaalisen eheyden ja tasaisuuden varmistamiseksi. Offset-rullilla varustetun pumpunpään virtaus on lineaarinen koko virtausalueella. Kun toinen rulla vetää nestettä kaksois-Y-letkusarjan yhden haaran läpi, toinen rulla työntää nestettä toisen haaran läpi. Kaksoiskanavat mahdollistavat myös alhaisemmat kierrosluvut, jotta saavutetaan "yhden kanavan" virtausnopeudet. Alhaisempi kierrosluku tarkoittaa pienempiä leikkausvoimia nesteen ja molekyylien eheyden säilyttämiseksi.
Asentaminen on helppoa
Intuitiivinen kosketusnäytön käyttöliittymä, jopa käsineet kädessä
- Helppo asentaa ja ohjelmoida
- 5":n kapasitiivinen TFT/RGB-kosketusnäyttö, jossa on selkeä ja laaja katselukulma
- Säädä parametreja yksinkertaisella kosketuksella – jopa käsineet kädessä
- Toimintatiloja ovat jatkuva käyttö, tilavuusannostelu ja aika-annostelu
- Eräohjaus ja intervalli/pois päältä -aika tilavuus- ja aikatiloissa
- Antidrip- ja nopeusramppeja on saatavana Tilavuus-tilassa. Ne varmistavat tarkkuuden ja minimoivat näytteen hävikin.
- Tallentaa ja palauttaa helposti jopa 50 yleisesti käytettyä protokollaa, joista jokaisella on yksilöllinen nimi
- Tiedät, milloin olet onnistunut – graafinen ilmaisin kertoo, milloin ladattu letku on kalibroitu optimaalisesti.
Edistyneet liitettävyys- ja ohjausvaihtoehdot
Seuraa mistä tahansa
MasterflexLive
- MasterflexLive on turvallinen, pilvipohjainen alustamme kaikkien Masterflex-pumppuparametrien reaaliaikaista etävalvontaa varten
- Valvo kriittisiä prosesseja 24/7 ilman paikan päällä olevaa henkilökuntaa
- Push-ilmoitukset ilmoittavat käyttöolosuhteiden muutoksista ja virheilmoituksista
Joustava liitettävyys
- Valitsemasi liitäntävaihtoehdot: EtherNet/IP, Profibus tai MasterflexLive®
- Kolmiportainen pääsy pumpun toimintoihin mahdollistaa prosessin suojaamisen valvomalla, kuka voi käyttää pumppua ja millä tasolla
- Over-the-air-laiteohjelmistopäivitysten ansiosta voit automaattisesti hyödyntää kaikkia tulevia parannuksia
- Internet-yhteys Wi-Fi-yhteyden tai tavallisen Ethernet-liitännän (RJ45) kautta käyttölaitteen takaosassa
Täydellinen pumppu korkean tarkkuuden täyttö/viimeistely-sovelluksiin
Kontaminoimaton, matala leikkaus ja ei-invasiivinen pumppu sopii täydellisesti biofarmasiaan ja terveydenhuoltoon.
Kolmiportainen käyttöoikeus ja mahdollisuus tallentaa ja palauttaa ohjelmia tekevät fluidiprosessistasi turvallisen ja tarkan.
Letkujen muotoiluvalikoimamme takaa tarvitsemasi nesteiden yhteensopivuuden ja viranomaishyväksynnät.
Tarkasti valmistetut pumppuputket antavat tarkkuutta ja luotettavuutta kriittisiin prosessisovelluksiin.
Täydelliset tekniset tiedot ja tuotetiedot |
||||
![]() |
![]() |
|||
Tuote # | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
Virtausalue | 0,007–635 ml/min | 0,193–998 ml/min | ||
Masterflex UltraPharm -pumpunpää | tarkkuusputkille, joissa on avoimen pään anturi, kotelo/roottori ruostumatonta terästä | korkean suorituskyvyn tarkkuusletkuille, joissa on avoimen pään anturi, ruostumaton teräskotelo/roottori | ||
Hyväksytyt letkukoot | Kaksinkertainen-Y L/S® 13, 14, 16, 25, 17 | Kaksinkertainen-Y L/S® 15, 24, 35 | ||
Pumpun tekniset tiedot |
||||
Viraston hyväksynnät | UL, cUL, CE | |||
Nopeudensäätötarkkuus (resoluutio) | ±0,1 % (0,1 kierrosta minuutissa 250 kierrosta minuutissa) | |||
Takuu | 2 vuotta | |||
MasterflexLive | Kaikkien pumppuparametrien reaaliaikainen etävalvonta. Push-ilmoitukset ilmoittavat käyttöolosuhteista ja virheilmoituksista, joten voit valvoa kriittisiä pumppuprosesseja ympäri vuorokauden olematta paikan päällä. | |||
EtherNet/IP tai Profibus |
Liitäntä suoraan joko EtherNet/IP- tai Profibus-pohjaiseen prosessinohjausverkkoon (PLC:n, SCADA:n tai vastaavan avulla); mahdollistaa kaikkien pumppuparametrien hallinnan verkkoliitännän kautta. | |||
Rullien lukumäärä | 8 | |||
Kääntyvä | Kyllä | |||
Näyttö | 5":n kapasitiivinen TFT/RGB-kosketusnäyttö, jossa on tasokytkentä (laaja katselukulma); 800 x 480 pikseliä | |||
Digitaalinen annostelu | Kyllä | |||
Ulkoinen ohjaus – tulo | 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; käynnistys/pysäytys, suunta (CW/CCW), käynnistys kosketinsulkimella | |||
Ulkoinen ohjaus – lähtö | 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; kierroslukulähtö (avoin kollektori), moottorin käynti, avoin pää, paikallinen/kauko-ohjaus, yleinen hälytys | |||
Moottori | Harjaton tasavirta, jossa on kooderi; jatkuva käyttö; käännettävä; 1/10 hv (75 W) | |||
Avoin pääanturi | Kyllä; jatkojohto mukana | |||
Kotelon materiaalit | Tyypin 316 ruostumaton teräs | |||
Kotelointiluokitus | IP66 / NEMA 4X | |||
Mitat (L x S x K) | 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Kuljetuspaino | 40,75 lb (18,5 kg) | |||
Teho | 90...260 VAC, 50/60 Hz |