Masterflex® L/S® MasterSense™ -käyttölaitteet
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Features that make your process effortless
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system
MasterflexLive cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Jatkuva tila
Aika-tila
Tilavuuden tila
Etätila
Letkun kalibrointi
Käyttöoikeudet
Ohita käyttöohjeen lukeminen
Intuitiivinen kosketusnäytön käyttöliittymä, jopa käsineet kädessä
- Helppo asentaa ja ohjelmoida
- 5":n kapasitiivinen TFT/RGB-kosketusnäyttö, jossa on selkeä ja laaja katselukulma
- Säädä parametreja yksinkertaisella kosketuksella – jopa käsineet kädessä
- Toimintatiloja ovat jatkuva käyttö, tilavuusannostelu ja aika-annostelu
- Eräohjaus ja intervalli/pois päältä -aika tilavuus- ja aikatiloissa
- Antidrip- ja nopeusramppeja on saatavana Tilavuus-tilassa. Ne varmistavat tarkkuuden ja minimoivat näytteen hävikin.
- Tallentaa ja palauttaa helposti jopa 50 yleisesti käytettyä protokollaa, joista jokaisella on yksilöllinen nimi
- Tiedät, milloin olet onnistunut – graafinen ilmaisin kertoo, milloin ladattu letku on kalibroitu optimaalisesti.
Seuraa prosessia etäkäyttöisesti ja tallennettuja ohjelmia turvallisesti
MasterflexLive
- MasterflexLive on turvallinen, pilvipohjainen alustamme kaikkien Masterflex-pumppuparametrien reaaliaikaista etävalvontaa varten
- Valvo kriittisiä prosesseja 24/7 ilman paikan päällä olevaa henkilökuntaa
- Push-ilmoitukset ilmoittavat käyttöolosuhteiden muutoksista ja virheilmoituksista
Joustava liitettävyys
- Valitsemasi liitäntävaihtoehdot – MasterflexLive®, EtherNet/IP tai Profibus
- Kolmiportainen pääsy pumpun toimintoihin mahdollistaa prosessin suojaamisen valvomalla, kuka voi käyttää pumppua ja millä tasolla
- Over-the-air-laiteohjelmistopäivitysten ansiosta voit automaattisesti hyödyntää kaikkia tulevia parannuksia
- Internet-yhteys Wi-Fi-yhteyden tai tavallisen Ethernet-liitännän (RJ45) kautta käyttölaitteen takaosassa
Koko pumppujärjestelmä
Valitsemalla 8 pumppupäästä ja yli 20 letkukokoonpanosta kokoat täydellisen pumpun prosessiisi
Kontaminoimaton, matala leikkaus ja ei-invasiivinen pumppu sopii täydellisesti biofarmasiaan ja terveydenhuoltoon.
Kolmiportainen käyttöyhteys ja mahdollisuus tallentaa ja palauttaa ohjelmia tekevät fluidiprosessistasi turvallisen ja tarkan.
Käsittelee helposti hankaavia ja syövyttäviä nesteitä, joita esiintyy monissa kemikaali- ja kaivossovelluksissa.
Pitkäikäiset letkut estävät kemikaalivuodot ja höyrysulun tuhoutumisen, mikä on tärkeää vedenkäsittelyprosesseissa.
Valitse sinulle sopiva käyttölaite tai koko pumppu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100 r/min (enintään 4 pumpun päätä hyväksytään) |
600 r/min (enintään 2 pumpun päätä hyväksytään) |
600 r/min Easy-Load Täydellinen järjestelmä |
600 r/min Easy-Load II Täydellinen järjestelmä |
|
Virtausalue | 0,001–580 ml/min | 0,006–3 400 ml/min | 0,08–480 ml/min | 0,28–1 700 ml/min |
EtherNet/IP:n ja MasterflexLiven kanssa | MLFX07526-20 | MLFX07526-10 | MLFX77920-40 | MLFX77920-42 |
Profibus ja MasterflexLive | MLFX07526-22 | MLFX07526-12 | MLFX77920-50 | MLFX77920-52 |
Käyttölaitteen tekniset tiedot |
||||
Viranomaishyväksynnät | UL, cUL, CE | |||
Takuu | 2 vuotta | |||
MasterflexLive | Kaikkien pumppuparametrien reaaliaikainen etävalvonta. Push-ilmoitukset ilmoittavat käyttöolosuhteista ja virheilmoituksista, joten voit valvoa kriittisiä pumppuprosesseja ympäri vuorokauden olematta paikan päällä. | |||
EtherNet/IP tai Profibus |
Liitäntä suoraan joko EtherNet/IP- tai Profibus-pohjaiseen prosessinohjausverkkoon (PLC:n, SCADA:n tai vastaavan avulla); mahdollistaa kaikkien pumppuparametrien hallinnan verkkoliitännän kautta. | |||
Nopeudensäätötarkkuus (resoluutio) | ±0,1 % (0,1 r/min 600 r/min; 0,01 r/min 100 r/min) | |||
Kääntyvä | Kyllä | |||
Näyttö | 5":n kapasitiivinen TFT/RGB-kosketusnäyttö, jossa on tasokytkentä (laaja katselukulma); 800 x 480 pikseliä | |||
Digitaalinen annostelu | Kyllä | |||
Ulkoinen ohjaus – tulo | 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; käynnistys/pysäytys, suunta (CW/CCW), käynnistys kosketinsulkimella | |||
Ulkoinen ohjaus – lähtö | 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; kierroslukulähtö (avoin kollektori), moottorin käynti, avoin pää, paikallinen/kauko-ohjaus, yleinen hälytys | |||
Moottori | Harjaton tasavirta, jossa on kooderi; jatkuva käyttö; käännettävä; 1/10 hv (75 W) | |||
Avoin pääanturi | Kyllä; jatkojohto mukana | |||
Kotelon materiaalit | ABS-muovikotelo, maalattu alumiinirunko, maalattu alumiinikehys | |||
Kotelointiluokitus | IP33 | |||
Mitat (L x S x K) | 10-1/4" x 7-5/8" x 8-1/2" (26 x 19,4 x 21,6 cm) | |||
Kuljetuspaino | 11 lb (5 kg) | |||
Teho | 90–260 VAC, 50/60 Hz |