Viskoosien nesteiden pumppaus
Viskoosit nesteet virtaavat paljon hitaammin kuin vesimäiset nesteet useista syistä, kuten:
- Neste kestää virtausta paremmin kuin vesi.
- Letkun seinämän ja viskoosin nesteen välillä on suuremmat kitkavoimat kuin veden välillä.
Peristalttiset (letku-)pumput sopivat hyvin viskoosien nesteiden pumppaamiseen. Maksimoi peristalttisen pumppujärjestelmän tehokkuus noudattamalla seuraavia vaiheita.
- Hidasta pumpun nopeutta, neste siirtyy pumpun päähän vain tiettyyn nopeuteen asti. Kun tämä nopeus on saavutettu, moottorin nopeuden lisääminen ei lisää virtausnopeutta. Maksiminopeus, jolla järjestelmä pumppaa tehokkaasti, pienenee viskositeetin kasvaessa ja letkukoon pienentyessä.
- Valitse suurempi letkukoko kuin mitä veden pumppaamiseen tarvitaan. Valitse eri viskositeettisten nesteiden likimääräiset virtausnopeudet 100 r/min:n kierrosnopeudella Masterflex® L/S-pumpun letkujen eri kokoja varten. Etsi pumpattavan nesteen viskositeetti, siirry kaavion poikki vaakasuunnassa haluamaasi virtausnopeuteen ja valitse seuraavaksi suurempi letkukoko. Käyttämällä suurempaa letkukokoa voit käyttää pumppua tehokkaasti suuremmilla ajonopeuksilla.
- Valitse kiinteä letku, joissa on paksu seinämä, kuten Norprene®, Viton® tai Tygon®. Suorituskyky paranee, koska letku palautuu alkuperäiseen muotoonsa nopeammin sen jälkeen, kun se on sulkeutunut pumpunpäähän. Tämä mahdollistaa nesteen imun letkuun suuremmalla voimalla.
- Valitse letku, jossa on sileä reikä. Tämä vähentää kitkavoimia. Tygon tai silikoni ovat hyviä vaihtoehtoja.
- Paineista tuloaukko pumppuusi hieman [alle 15–20psi (1–1,4 bar)]. Tämä pitää tuloletkun täynnä ja mahdollistaa tehokkaamman pumppauksen.
- Vähennä nesteen viskositeettia. Lämmitä nestettä, jos mahdollista, sillä viskositeetti yleensä laskee lämpötilan myötä.
Oikean kokoisen ja tyyppisen letkun valitseminen viskoosien nesteiden pumppaamiseen on epätarkkaa tiedettä. Käytä yllä olevia vinkkejä yleisenä ohjeena ja muista, että kokeilu on paras tapa valita oikea letku sovellukseesi.
Napsauta nähdäksesi virtauskäyrät eri viskositeeteilla kyseiselle viskositeetille suositelluille L/S-letkukoolle. Emme suosittele käyttämään pienempää letkukokoa kuin mitä kuvaajissa on esitetty, mutta suurempi koko on hyväksyttävä. Muista, että letkukoon kasvattaminen lisää virtausnopeutta, koska kitkasta johtuva häviö pienenee suuremman sisäkoon myötä. Sen lisäksi, että neste virtaa helpommin, voidaan käyttää suurempaa toimintanopeutta ilman, että hyötysuhde heikkenee.
Tämän sovellusvihjeen tiedot on koottu käyttäen Norprene-letkua, sopivaa Easy-Load® -pumpunpäätä ja viskositeettistandardeja 25 °C:ssa. Sisäänmeno- ja ulostuloaukko sijaitsivat 0,75 m:n päässä pumpusta (ei imukorkeutta tai antopainetta).