Palavien nesteiden pumppaus
Laboratorioturvallisuuden kannalta palavien nesteiden pumppaaminen voi aiheuttaa vaarallisia olosuhteita. Sekä tulipalot että räjähdykset voivat olla seurausta siitä, että laboratoriotyöntekijät, opiskelijat ja tutkijat eivät noudata materiaalien turvallista käsittelyä. Esimerkkejä syttyvistä nesteistä ovat etyylieetteri, asetoni ja bentseeni. Palavia nesteitä ovat esimerkiksi etikkahappo, muurahaishappo ja formaliini.
Kun syttyviä ja palavia nesteitä virtaa, ne voivat synnyttää staattista sähköä. Noudata näitä viittä yleistä turvallisuusohjetta vaaratason pienentämiseksi.
- Käytä aina metallista pumppua, jossa on ilmakäyttöinen tai räjähdyssuojattu (XPRF) moottori.
- Varmista, että kaikki osat ovat metallia. Muoviin voi kertyä staattista varausta, eikä sitä voi maadoittaa.
- Maadoita sähköisesti käyttäjä ja kaikki pumpun komponentit, mukaan lukien moottori (vaikka se olisi ilmakäyttöinen), tulo- ja poistoputkisto, letkunkiristimet, säiliö ja vastaanottava säiliö.
- Vältä nesteiden roiskumista. Roiskuminen synnyttää staattista sähköä, joka voi johtaa syttymiseen tai räjähdykseen.
- Vältä eristettyjä johtimia, kuten metallisuutinta muovisen purkuletkun päässä.
Joissakin räjähdyssuojattomissa sähkömoottoreissa on manuaalinen ylikuormituksen nollausominaisuus, joka poistaa automaattisen uudelleenkäynnistyksen vaaran.
Henkilönsuojainten käyttö
Kun käsittelet palavia nesteitä, varmista, että käytät tarvittavia henkilönsuojaimia, kuten silmiensuojaimia, käsisuojaimia, vartalosuojaimia ja keuhkojen tai hengitysteiden suojaimia. Tyypillisesti tämä tarkoittaa suojalaseja, kemikaalinkestäviä käsineitä, haalaria ja tarvittaessa hengityssuojainta. OSHA suosittelee silmien ja kasvojen suojaamista, kun altistutaan nestemäisille kemikaaleille, hapoille tai syövyttäville nesteille, kemiallisille kaasuille tai höyryille." Myös niillä, joiden työhön liittyy altistumista kuumille aineille tai syövyttäville tai myrkyllisille aineille, on oltava suojavarusteet, jotka peittävät altistuvat ruumiinosat, myös jalat ja jalkaterät."