Vähennä pulsaatiota, kaksinkertaista käyttölaitteen teho ja paranna tarkkuutta kaksois-Y-letkusarjoilla
Vähennä pulsaatiota, kaksinkertaista käyttölaitteen teho ja paranna tarkkuutta kaksois-Y-letkusarjoilla
Kaksois-Y-letkusarjat perustuvat kahteen "Y"-liitäntään, jotka on asennettu jaettuun kanavaletkukokoonpanoon. Kanavien jakaminen mahdollistaa kahden letkukanavan kulkemisen yhden pumpun läpi, jolloin virtaus kaksinkertaistuu. Kaksois-Y-letkusarjaa käytetään yleensä joko kahden päällekkäisen pumpunpään tai erityisesti kaksois-Y-letkusarjaa varten suunnitellun pumpunpään kanssa. Kun pumppu toimii, yksi kanava "vetää" yhdistymispisteestä ylävirtaan, kun taas toinen kanava "työntää" yhdistymispisteeseen alavirtaan – käytännössä "jakaen" nestepolun. Nestepolun jakaminen ei ainoastaan kaksinkertaista pumpun tehoa (jos nestepolun leveyttä ei pienennetä), vaan se voi myös vähentää huomattavasti pulsaatiota virtaussuunnassa ja lisätä samalla annostelutarkkuutta. Lisäksi lisäkanavan lisääminen pumpun käyttölaitteeseen on hyvin yksinkertaista eikä vaadi ylimääräisiä pistorasioita.
Double Y Tubing Set
Masterflex® -kaksois-Y-letkusarjat
Masterflexin kaksois-Y-letkusarjat voivat kaksinkertaistaa virtausnopeuden ja vähentää pulsaatiota jopa 90 prosenttia, mikä lisää virtaustarkkuutta. Tämä voidaan saavuttaa siirtämällä roottorit vastakkain kussakin kanavassa, ja tuloksena on kaavion vihreä virtauskuvio (kuvassa oikealla). Toinen kanava vetää nestettä sisään, kun taas toinen työntää sitä samanaikaisesti ulos, jolloin virtaus on tasaisempaa, kun kanavat yhdistetään alavirtaan. Pulsaation vähentäminen on ihanteellista silloin, kun vaahtoaminen tai paineherkkyys (esimerkiksi joissakin nesteantureissa) on ongelma tai kun halutaan parantaa täyttötarkkuutta. Rullien siirto vähentää tehokkaasti myös virtaussuunnassa havaittujen nestetaskujen määrää, mikä tarkoittaa suurempaa tarkkuutta ja toistettavuutta annostelluissa määrissä sekä pienempää mahdollista ylijäämästä aiheutuvaa jätettä.
Reduced Pulsation
Vaihtoehtoisesti toistuvista tukkeutumisista aiheutuvia mekaanisia leikkausvoimia voidaan vähentää käyttämällä käyttölaitetta samalla tilavuudella mutta pienemmällä kierrosnopeudella. Kahden pumppukanavan avulla teho kaksinkertaistuu, joten puolikkaalla nopeudella käyttö tuottaa saman virtauksen kuin yhden pumpunpään käyttäminen normaalisti. Pyörimisnopeuden pienentäminen vähentää myös nesteeseen vaikuttavaa kokonaisleikkausta. Tästä on hyötyä eläville soluille, suurille molekyyleille, muille biologisille aineille, joillekin lietteille tai muille nesteille, joissa on erikokoisia pehmeitä tai kovia hiukkasia (jotka ovat tietenkin pienempiä kuin letkun sisähalkaisija).
Vaihtoehtoja, joita kannattaa harkita, kun kanavia lisätään yhdellä asemalla
Masterflex tarjoaa muutamia tapoja lisätä aktiivisia pumppukanavia yhdellä asemalla. Varmista ensin, että Masterflex-käyttölaite pystyy käsittelemään kahden – tai neljän – kanavan vaatiman vääntömomentin samanaikaisesti. Tämä on helpointa määrittää Masterflex L/S® -käyttölaitteiden enimmäisnopeuden perusteella. Jos maksiminopeus on 100 kierrosta minuutissa, se voi käsitellä jopa neljää pumpunpäätä. Jos asema toimii enintään 600 r/min nopeudella, se voi käsitellä kahta pumpunpäätä. Masterflex I/P® -käyttölaitteet voivat käsitellä jopa kahta kanavaa.
Päällekkäiset pumpunpäät
Käytä Masterflexin kaksois-Y-letkukokoonpanoja kahden päällekkäisen Masterflex L/S Easy-Load®-, Easy-Load II- tai I/P Easy-Load -pumpunpään offset-rullien kanssa pulsaation vähentämiseksi ja peristalttisen annostelun tarkkuuden parantamiseksi. Kun näitä päitä pinotaan, vierekkäisten päiden rullasarjat ovat siirtyneet toisiinsa nähden. Kun toinen rulla vetää nestettä kaksois-Y-putken yhden kanavan läpi, toinen työntää sitä toisen kanavan läpi. Tämä johtaa yleisesti tasaisempaan virtaukseen (kuten edellä on kuvattu), koska peristalttisen pumpun nestetaskujen välinen vetovaikutus kompensoidaan virtaussuuntaan toisen nestekanavan kautta.
Masterflex UltraPharm™ -pumpunpää
Masterflex Pump 07576
Suurempi annostelu ja annostelutarkkuus ovat avainasemassa monissa bioprosessisovelluksissa, ja toinen vaihtoehto on Masterflex UltraPharm -pumpunpää. Offset-teloilla ja planeettavaihteistolla sekä Masterflex L/S -tupla-Y-letkusarjoilla varustettu Masterflex UltraPharm -pumpunpää tuottaa hellävaraisen ja alhaisen pulsaation pumppauksen. Tuloksena saadaan tarkka annostelu ja virtaus, joka takaa tuotteen mahdollisimman hyvän eheyden ja tasaisuuden. Masterflex UltraPharm -pumpunpää on autoklavoitavissa, ja se on saatavana valmistettuna joko alumiinista tai tyypin 316 ruostumattomasta teräksestä sovelluksen vaatimusten mukaan.
Masterflex L/S kaksikanavaiset Easy-Load II -pumpunpäät
Masterflex L/S® Easy-Load® II Pump Head with 2-Channels for Precision Pump Tubing, PPS Housing, CRS Rotor
Voit myös käyttää kaksikanavaista Masterflex L/S Easy-Load II -pumpunpäätä kaksinkertaistamaan tuotoksen*, mutta letkut suljetaan käyttämällä samaa rullaa molemmissa kanavissa, joten pulsaatio ei vähene kuten pinottuja pumpunpäätä tai L/S UltraPharm -pumpunpäätä käytettäessä. Kahden synkronoidun kanavan pumppaaminen edellyttää asianmukaista retentiota, ja se edellyttää samankokoisten letkujen käyttöä kummassakin kanavassa. Nämä pumpunpäät ovat yhteensopivia neljän L/S Precision -letkukoon kanssa: L/S 13, L/S 14, L/S 16 ja L/S 25. Voit saavuttaa 0,06–1 000 ml/min virtausnopeuksia. Virtausnopeus riippuu käyttölaitteen kierrosnopeudesta ja letkun koosta. *Ei yhteensopiva kaikkien L/S-letkukokojen kanssa.
Kätevin vaihtoehto kaksois-Y-letkusarjoille
Kätevin tapa hankkia kaksois-Y-letkusarjat on ostaa Masterflexin kaksois-Y-letkukokoonpanot. Ne ovat käyttövalmiita suoraan pakkauksesta, ja niiden avulla ei tarvitse käyttää aikaa ja kustannuksia letkusarjojen valmistamiseen itse. Saatavilla on myös esisteriloituja letkuja, jos se on vaatimuksena.
Jokainen koostumus ylittää FDA:n ja USP:n luokan VI vaatimukset ja täyttää USP:n luokan V (uutettavat aineet) vaatimukset. Letkut on valmistettu farmaseuttisten cGMP-vaatimusten mukaisesti, ja ne ovat autoklavoitavissa. Saatavana on useita eripituisia ja -kokoisia letkuja.
Lisätietoja kaksois-Y-putkista on koko tuotevalikoimassamme.