Vakioputkikierreliittimet
Nimelliskoko (sisähalkaisija ) |
Todellinen ulkohalkaisija | Kierteet tuumaa kohti | Kytkentäpituus (käsin kiristettynä) |
Käsinkiristys | Kiristys avaimella | Tehollisen kierteen pituus |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 0,3125 | 27 | 0,160 | 0,2611 | ||
1⁄8 | 0,405 | 27 | 0,180 | 4½ | 2½ | 0,260 |
¼ | 0,540 | 18 | 0,200 | 4 | 3 | 0,401 |
3⁄8 | 0,675 | 18 | 0,240 | 4½ | 3 | 0,408 |
½ | 0,840 | 14 | 0,320 | 4½ | 3 | 0,534 |
¾ | 1,050 | 14 | 0,340 | 4½ | 3 | 0,546 |
1 | 1,315 | 11,5 | 0,400 | 4½ | 3¼ | 0,682 |
1¼ | 1,660 | 11,5 | 0,420 | 4½ | 3¼ | 0,707 |
1½ | 1,900 | 11,5 | 0,420 | 4½ | 3¼ | 0,724 |
2 | 2,375 | 11,5 | 0,436 | 5 | 3 | 0,756 |
2½ | 2,875 | 8 | 0,682 | 5½ | 3 | 1,136 |
3 | 3,500 | 8 | 0,766 | 6 | 3 | 1,2000 |
3½ | 4,000 | 8 | 0,821 | 6½ | 3½ | 1,2500 |
4 | 4,500 | 8 | 0,844 | 6¾ | 3½ | 1,3000 |
5 | 5,563 | 8 | 0,937 | 7½ | 3¾ | 1,4063 |
Katso kuvista liittimien todellinen koko (100 %:n koossa katsottuna).