Masterflex L/S -letkuvaihtoehdot
Saat Masterflex L/S -pumpunpäiden parhaan suorituskyvyn käyttämällä seuraavia laitteita tarkkuuspuristetut letkut. Letkut valmistetaan tiukkojen toleranssien mukaisesti, jotka vastaavat L/S-pumpunpäitä. Valitse tarkkuusletkuista tai korkean suorituskyvyn tarkkuusletkuista. Korkean suorituskyvyn tarkkuusletkuissa on paksumpi seinämä, joka parantaa paineen muodostumista, imukorkeutta, kykyä pumpata viskoosisia nesteitä ja letkujen käyttöikää. Valitse yli kymmenestä eri koostumuksesta.
- BioPharm Plus -silikoni (platinavahvisteinen)
- BioPharm-silikoni (platinavahvisteinen)
- Chem-Durance® Bio
- C-Flex®
- C-Flex® ULTRA
- GORE® STA-PURE® Series PCS
- GORE® STA-PURE® Series PFL
- Norpreeni® (A 60 G)
- Norprene Food (A 60 F)
- PharMed®
- PharmaPure®
- Puri-Flex™-
- Silikoni (platinavahvisteinen)
- Silikoni (peroksidivahvisteinen)
- Tygon Chemical
- Tygon Food
- Tygon Fuel and Lubricant
- Tygon Lab
- Tygon® E-LFL
- Viton®
Tarkkuusletkujen tekniset tiedot
Letkukoko | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sisähalkaisija* tuumaa (mm) | 0,03 (0,8) | 0,06 (1,6) | 0,12 (3,1) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) |
Piikkiletkun koko* tuumaa (mm) | 1/16 (1,6) | 1/16 (1,6) | 1/8 (3,2) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) |
Virtausalue 6–600 r/min ajo ml/min | 0,36–36 | 1,3–130 | 4,8–480 | 10–1000 | 17–1700 | 23–2300 |
Enimmäispaine, jatkuva** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
10 psig (0,7 bar) |
||
Enimmäispaine, ajoittainen** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
||
Suurin alipaine** | 26" Hg (660 mmHg) | 20" Hg (510 mmHg) | ||||
Imukorkeus | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 22 ft H2O (6,7 m H2O) |
Korkean suorituskyvyn tarkkuusletkujen tekniset tiedot
Letkukoko | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
---|---|---|---|---|
Sisähalkaisija* tuumaa (mm) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) | 0,38 (9,7) |
Piikkiletkun koko* tuumaa (mm) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) | 3/8 (9,5) |
Virtausalue 6–600 r/min ml/min. ( ) esitetyt arvot on saatu High-Performance-pumpunpäällä |
10–1000 (11–1100) |
17–1 700 (18–1 800) |
23–2300 (26–2600) |
29–2900 (34–3400) |
Enimmäispaine, jatkuva** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
|
Enimmäispaine, ajoittainen** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
|
Suurin alipaine** | 26" Hg (660 mmHg) | 24" Hg (610 mmHg) |
||
Imukorkeus | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 27 ft H2O (8,3 m H2O) |
*Nimelliskoko.
**Todellinen suorituskyky vaihtelee letkujen koostumuksen mukaan.