Laboratoriotarvikkeiden ja prosessilaitteiden erikoisharjat
Harjat ovat välttämättömiä halkaisijaltaan pienten kappaleiden, prosessilaitteiden, siirrettävien säiliöiden ja varastosäiliöiden puhdistamisessa. Micronovan harjat täyttävät laboratorio- ja tuotantohaasteet. Saatavana on kattava valikoima tyylejä ja kokoja, mukaan lukien joustavat ruostumattomasta teräksestä tai polypropeenista valmistetut varret. Harjakoot ovat halkaisijaltaan 1/4–5 tuumaa.
Pulloharja
Värikoodatut jäykät polyesteriharjaksiset harjat polypropeenikahvoilla prosessilaitteille ja -osille. BPA-vapaa pohjahartsi, FDA:n hyväksymät valmistusmateriaalit.
Sylinteriharja
Kupolimuotoinen, kevyt mutta kestävä polyesteriharjaksinen harja. Kiinnitetään kierteitettyihin kahvoihin ulottuvuuden pidentämiseksi. BPA-vapaa pohjahartsi, FDA:n hyväksymät valmistusmateriaalit.
Kattilaharja
Pitkulainen, kevyt ja kestävä harja. Kiinnitetään kierteitettyihin kahvoihin.. Polyesteriharjakset, BPA-vapaa pohjahartsi, FDA:n hyväksymät valmistusmateriaalit.
Venttiiliharja
Läpimitaltaan suuri, kestävä polyesteriharjaksinen harja, johon on kiinnitetty polypropeenikahva. Erinomainen kulhoille ja pienille astioille. BPA-vapaa pohjahartsi, FDA:n hyväksymät valmistusmateriaalit.
Kaareva FlexBrush™-harja
Koukun muotoinen nailonharjaksinen harja, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu ydin. Sen joustavan ytimen ansiosta käyttäjä voi muotoilla harjan räätälöityihin sovelluksiin, kuten yläpuolisiin putkistoihin ja laitteiden sisätiloihin. Kiinnitetään kierteitettyihin kahvoihin..
Muoviputkiharja
100 % polypropeenista valmistetut putkiharjat. Soveltuu hyvin kiillotettujen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien tai putkien puhdistukseen naarmuttamatta. Joustava varsi, joka liukuu kulmikkaiden putkistojen ja liittimien läpi.
Ruostumattomat teräsharjat
Kestävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut harjat, joissa on nailonharjakset. Harjojen halkaisijat ovat 1/4–2 tuumaa ja pituudet 12–72 tuumaa.
Viemäriharja
Jäykkä, mustaharjaksinen, vaihdettava harjanpää ja kierretty muovikahva, joka on suunniteltu ja merkitty erityisesti lattiakaivojen puhdistukseen.