Puhdastilateipit kaikenlaisiin sovelluksiin
Micronovan puhdastiloissa käytettävien paineherkkien teippien ja sulkuteippien valikoimaan kuuluu vähäpäästöisiä ja vähän kaasua vapauttavia teippejä tuotantoon, merkitsemiseen, tiivistämiseen ja moniin muihin sovelluksiin. Teipit on kierretty muovin ympärille poistamaan hiukkasia valvotussa ympäristössä, ja ne voivat olla gammasäteilytettyjä aseptisia ympäristöjä varten.
Puhdastilan vinyyliteippi
Pitkälle kehitetty ja suunniteltu rajoittamaan hiukkas- ja biopäästöjä puhdastiloissa ja puhtaissa ympäristöissä. Soveltuu hyvin annosteluun, värikoodaukseen, pakkaamiseen jne. Mattapinnalle voidaan kirjoittaa puhdastilakynällä, jonka jälki irtoaa puhtaasti useimmilta pinnoilta.
Säteilytetyt M-Zone™ CuffStrip™ -teipit
Esileikattuja, 18-tuumaisia, mukautuvia LDPE-teippiliuskoja käytetään varmistamaan tehokas tiivistys käsineen ja vaatteen välillä kriittisissä ympäristöissä ja nopea irrotus vahingoittamatta vaatteita tai käsineitä. Vähän tarttuva akryyliliima, joka irrottaa vaatteet helposti; gammasäteilytetty.
MicroSeal™ rei'itetty hihansuiden ja levyjen kiinnitysteippi
Rei'itetty 7,6 cm:n (3 tuuman) välein. Tämä mukautuva teippi repeytyy optimaaliseen pituuteen, jotta käsine voidaan kiinnittää vaatteeseen tai levyt voidaan kiinnittää. Matalatiheyksinen, vähän kaasuja läpäisevä teippi. Saatavana gammasäteilytettynä aseptisia ympäristöjä varten. Soveltuu farmaseuttiseen tuotantoon.
Lyijytön autoklaavi-indikaattoriteippi
Todistettu menetelmä, jolla voidaan positiivisesti vahvistaa sterilointijakson päättyminen sekä painovoimaisessa että tyhjiöautoklaavissa. Lyijytön, kyllästetty kreppipaperi, jossa on synteettinen polyisopreeniliima. Vihreät indikaattoriviivat muuttuvat mustiksi, kun sterilointi on saavutettu. Sertifikaatit: RoHS-yhdenmukainen.
Puhdastilan polyeteeniteippi
Pienitiheyksinen polyeteeniteippi sisältää vähän halogeeneja ja huuhtoutuvia klorideja. Erityisrakenne vähentää kaasujen vapautumisen mahdollisuutta. Tämän paineherkän teipin kemiallinen kestävyys ja yhteensopivuus ovat hyvät.
Säteilytetty puhdastilan vinyyliteippi
Pitkälle kehitetty ja suunniteltu rajoittamaan hiukkas- ja biopäästöjä puhdastiloissa ja puhtaissa ympäristöissä. Aseptisiin ympäristöihin tarkoitettuja gammasäteilytettyjä tuotteita voidaan käyttää merkitsemiseen ja etiketöintiin. Mattapinnalle voidaan kirjoittaa puhdastilakynällä, ja teippi irtoaa puhtaasti useimmilta pinnoilta.
Äärilämpötiloissa käytettävät polyimidiset puhdastilateipit
Suunniteltu äärimmäisiä lämpötiloja kestävällä polyimidikalvolla korkeaa lämpöä ja pakkasta kestäviin käyttötarkoituksiin: -70–260 °C (-100–500 °F). Soveltuu hyvin kuumasaumaukseen, piirilevyjen juotosmaskiin, liekinkestävään sähköeristykseen, laminointiin, kylmävarastointiin, lyofilointiin ja kylmäkuivaukseen.
Antistaattinen NovaStat™-teippi
Suunniteltu erityisesti ESD-herkissä ympäristöissä tapahtuvaan sulkemiseen ja pakkaamiseen. Ei-hygroskooppiset ominaisuudet, sellofaanitausta ja kumipohjainen liima.
Sähköä johtava CGT™-teippi
Vankka antistaattinen teippi, jossa on kahden antistaattisen kerroksen väliin upotetut johtavat verkot. Soveltuu käytettäväksi herkissä laitteissa ESD-herkissä ympäristöissä. Suojaa herkkiä laitteita, joita tavalliset teipit vahingoittaisivat.