Levymopit erilaisille pinnoille
Erilaisille pinnoille tarkoitetut puhdastilamopit soveltuvat hyvin aseptisten ja valvottujen tilojen lattioille, seinille, katoille, ikkunoille ja muille pinnoille.
Erilaisten pintojen MZone™ FlatMop™ -moppisuojat
Kielekekiinnitteiset litteät moppisuojat soveltuvat hyvin kaikkien puhdastilan pintojen ja laitteiden puhdistamiseen ja desinfiointiin. Tämä moppi liukuu helposti ja turvallisesti sovittimiin ilman lisäkiinnikkeitä.
Levymopin SlideMop™-suojat
SlideMop on vähän kosketusta vaativa moppijärjestelmä, jonka kokoontaitettavat levyt liukuvat helposti moppisuojaan. Lukittuu paikalleen vaivattoman, alaspäin työnnettävän järjestelmän ansiosta ja vapautuu napin painalluksella.
Levymopin SlimLine™-suojat
SlimLine-moppisuojat kiinnittyvät helposti ja turvallisesti SlimLine-moppiin kuminauhalla, joka pitää sen tiukasti paikallaan. Tämä moppi sopii hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten desinfiointiin ja pikasiivouksiin.
Levymopin SnapMop™-suojat
Kevyissä, paikoilleen napsautettavissa SnapMop-moppisuojissa on uretaanivaahtomuovinen sisäosa. Ne on suunniteltu puhdastilojen tehokkaaseen puhdistukseen ja desinfiointiin. Kiinnittyy turvallisesti LyoTool™- ja Tank Tool™-laitteeseen neppareilla.
T-Mop™-päällysteiset sienimopit
Puhdastilan T-Mop-suojat ovat pyöristettyjä, päällystettyjä sieniä, joissa on nepparit. Ne sopivat 180 astetta kääntyvän T-Mop Adapterin päälle, jotta niillä voidaan mopata helposti katot, seinät ja pehmeät seinät sekä puhdistaa hankalat kulmat, ahtaat tilat ja laitteiden alta.
Levymopin NovaSnap™-suojat
Vähän kosketusta vaativa levymopin NovaSnap-pää, jossa on sileä polyesteri- tai mikrokuitupinta. Yksinkertainen kiinnitys- ja irrotusklipsi parantaa puhtautta ja ergonomiaa.