Ihon ja käsineiden puhdistaminen ja desinfiointi
Micronovan käsihygieniatuotteet ovat tärkeä osa työntekijöiden ja tuotteiden pitämistä puhtaina ja suojattuina roskilta, mikrobeilta ja viruksilta. Tuotevalikoima ulottuu puhdistusliinoista käsisaippuoihin ja käsineiden desinfiointiaineisiin, joita voidaan käyttää VWR:n Touch Free -annostelijan kanssa.
NovaClenz™ käsien ja käsineiden pikadesinfiointiaine
Erittäin tehokas, nopeasti vaikuttava käsien desinfiointiaine, joka sopii käytettäväksi käsineiden alla. Sisältää vähintään 65 % etanolia, joka auttaa estämään virusten siirtymistä. Ei vaadi pesuallasta, vettä tai pyyhkeitä. Tehokas bakteereja, kuten pseudonoomia, salmonellaa ja stafylokokkia vastaan, ja vähentää sairaalainfektioita.