Lattianarumopit
Imukykyisiä, hyvin puhdistavia lattiamoppeja on saatavana valmistettuna polyesteristä, mikrokuidusta, polyselluloosasta ja muista vähän nukkaavista materiaaleista.
Mikrokuituinen M-Zone™ MegaSorb™ -narumoppi
Tässä erittäin imukykyisessä mopissa yhdistyvät mikrokuitumopin puhdistustehokkuus ja lenkkimopin helppous. Tuftatut säikeet koostuvat polyesteri- ja nailonfilamenteista, jotka on suunniteltu keräämään sekä nesteitä että pieniä hiukkasia, mutta jotka eivät nukkaannu valvotuissa ympäristöissä.
NovaSorb™ PolyCellulose™ -narumoppi
Taloudellinen, erittäin imukykyinen ja kevyt litteä narumoppi, joka sopii hyvin kertakäyttöön. Sen kertakäyttöinen, polyesteri-selluloosa-sekoitteinen materiaali on puuvilla- ja viskoosimoppeja suorituskykyisempi.
NovaKnit™-polyesteri-putkineulosnarumoppi
Imukykyinen, putkimaisesti neulottu narumoppi puhdistukseen ja desinfiointiin valvotuissa ja kriittisissä ympäristöissä. Vankka rakenne ja silmukkapäät suojaavat nukkaantumiselta jopa useiden pesukertojen jälkeen.
NovaKnit™-polyesteri-selluloosanarumoppi
Kevyt, kierrettyjen säikeiden moppi, joka sopii hyvin suurten pinta-alojen nopeaan ja tehokkaaseen moppaukseen suurella imukyvyllä. Tämä polyesteri-selluloosasekoite tekee mopista taloudellisen vaihtoehdon valvottuun ympäristöön.