Puhdastilan puhdistusliinat ja vanupuikot
Puhdastilan puhdistusliinat kuuluvat puhdastilan ja valvottujen ympäristöjen tärkeimpiin työvälineisiin. Niitä käytetään puhdistamisessa, kun halutaan poistaa paljaalla silmällä havaittavissa olevat kontaminaatiot ja edistää hyvää perushygieniaa ja siisteyttä.
Jotta puhdistus olisi tehokasta, puhdastilan puhdistusliinojen on kyettävä imemään erilaisia pintakontaminaatioita nopeasti eivätkä ne saa levittää likaa eteenpäin hiukkasten, kuitujen, ionien tai mikrobiologisen kontaminaation kautta.
Puhdastilojen vaatimukset voivat vaihdella suuresti, ja siksi puhdistusliinojen on oltava käyttötarkoituksen mukaisia. Puhdistusliinojen materiaali ja rakenne vaikuttavat niiden ominaisuuksiin.
Puhdistusliinat
Puhdastilan puhdistusliinoja on eri malleja ja kokoja eri käyttötarkoituksiin (esimerkiksi esikostutetut, steriilit, steriloimattomat ja purkautumattomat puhdistusliinat).
Pyyheannostelija
Pleksilasinen annostelija puhdastilojen pyyhkeiden puhdassäilytykseen, pöytämallinen.
Erikoislisävarusteet
VWR tarjoaa erilaisia välineitä erikoispuhdistustuksiin, esimerkiksi sytologisiin toimepiteisiin tarkoitettuja pöydänsuojuksia tai puhdistuskintaita.
Pesusienet
Hankalan ja tahmaisen lian irrotukseen.
Vanupuikot
Vanupuikkojen varsia ja päitä on monen eri muotoisia, myös ESD-mallisia.