Puhdastilan erikoislisävarusteet
Lika ja hiukkaset voi pyyhkiä pois puhdistusliinoilla, mutta muissa puhdistustoimenpiteissä saatetaan tarvita erikoislisävarusteita.
Näitä ovat esimerkiksi työpöydän suojukset (vähänukkainen tukeva pinta, erittäin imukykyinen keskikerros ja tiivis alin kerros). 3-kerroksinen rakenne varmistaa sytotoksisen tuotannon turvallisuuden ja turvallisen hävittämisen. Ei läpäise voimakkaita kemikaaleja. Liukumaton polyeteenitausta pitää maton paikallaan. Matto pysyy sileänä myös kuivuttuaan.
Puhdistuskintaat helpottavat vaikeasti tavoitettavien alueiden, kuten vaunujen, hyllyjen tai putkien, puhdistusta puhdastilassa ja valvotussa ympäristössä. Puhdistuskintaissa on vaahtomuovisisus, joka parantaa imukykyä.
Tuotevalikoima
Erikoislisävarusteet
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...