Puhdastilan pakkaukset
VWR tarjoaa laajan valikoiman tuotteita puhdastilojen ja valvottujen ympäristöjen vaativiin pakkaustarkoituksiin. Tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi steriloitavuus, alhainen hiukkaskontaminaatio, useimpien kemikaalien kestävyys, tiiviys ja antistaattisuus. Myynnissä on pusseja, repäisypusseja ja putkia. Tuotteen näkee läpinäkyvän kalvon lävitse. Valikoimaan sisältyy myös tulostukseen sopivia kalvoja.
Kaikkia puhdastilan pakkaustyyppejä on saatavana erilaisia puhdastilaluokkia varten. Lisäksi myynnissä on pakkauksia kaikenkokoisille koneille ja laitteille tai muille kookkaille steriloiduille tuotteille. Sulkemistarvikkeita saatavana pyynnöstä.
.png)
Tyvek-pakkaukset
Läpikuultavaa kalvoa, jonka kaasujäämät ovat erittäin vähäisiä. Vähän kontaminoivia hiukkasia, erinomaiset suojausominaisuudet. Saatavana useisiin puhdastilaluokkiin soveltuvina.
Läpinäkyvät paperipakkaukset
Läpinäkyvä kalvo, jolle voi kirjoittaa. Soveltuvat höyry-, etyleenioksidi- ja formaldehydisterilointiin. Saatavana litteänä pussina tai putkipakkauksena.
Polyeteenipakkaukset
Ultrapuhdasta, kirkasta polyeteeniä. Sopii gammasterilointiin ja kestää useimpia kemikaaleja. Saatavana pusseja, putkia ja pakkauksia kaikenkokoisille koneille ja laitteille.
Antistaattiset polyeteenipakkaukset
Valmistettu ultrapuhtaasta polyeteenistä, syöpymätön, kestää useimpia kemikaaleja, helppo lämpösulkea.
Veitset ja leikkurit
Helpottavat pakkausten avaamista ja muita puhdastilojen leikkuutöitä. Myynnissä sekä kesto- että kertakäyttöisiä malleja.