Läpinäkyvät puhdastilan paperipakkaukset
Ominaisuudet:
- Materiaali: steriloitu voimapaperi, jossa polyesteri-/polypropeenisekoitteesta valmistettu kalvo
- Tuote näkyy läpikuultavan kalvon lävitse
- Soveltuu höyry-, etyleenioksidi- ja formaldehydisterilointiin
- Pakkauksessa sterilointimerkinnät
- Suljin tiivistää pussin näppärästi ja tehokkaasti
- Helppo avata
- Kalvolle voi kirjoittaa steriloitavalla kuitupäisellä kynällä
- Saatavana myös litteitä paperipusseja tai putkipakkauksia
Litteä paperipussi:
- Useita eri leveyksiä ja pituuksia
- Myynnissä myös itsestään sulkeutuvia pakkauksia
Putki:
- Useita eri leveyksiä ja pituuksia
- Soveltuvat erikoissuurten steriloitujen tuotteiden pakkaamiseen
Tuotevalikoima
Läpinäkyvät paperipakkaukset
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...