Tyvek-puhdastilapakkaukset
Ominaisuudet:
- Polyeteenikalvon ja pinnoittamattomien Tyvek®-kuitujen sekoitetta
- Tuote näkyy läpikuultavan kalvon lävitse
- Höyrysterilointi enintään 125 °C:ssa
- Etyleenioksidi- ja gammasterilointi
- Kaasusteriloinnin (esimerkiksi etyleenioksidin) kaasujäämät ovat erittäin vähäisiä, mikä lyhentää tuuletusaikaa
- Pakkauksessa sterilointimerkinnät
- Erittäin vähän hiukkasia
- Nukkaa vain vähän
- Suojaa erinomaisesti
- Sulkeutuu tiiviisti, erinomainen puhkaisulujuus
- Helppo kuumasaumata (lämpötila enintään 120 °C)
- Kalvot soveltuvat tulostukseen
- Kokonaan kierrätettävä
- Valinnaisena saatavana joko litteä tai helposti avattava pussi, joka ehkäisee hiukkaskontaminaatioita
- Saatavana eri puhdastilaluokkiin soveltuvina
Litteä pussi:
- Useita eri leveyksiä ja pituuksia
- Vakiopaksuus: 0,100 mm
- Sivutaitoksellisia ja -taitoksettomia malleja, jokaisessa toimituksessa mukana vaatimuksenmukaisuussertifikaatti
Putki:
- Eripituisia
- Pituus: 100 m
- Soveltuvat erikoissuurten steriloitujen tuotteiden pakkaamiseen
Tuotevalikoima
.png)
Tyvek-pakkaukset
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...