Puhdastilan kirjoitustarvikkeet
Puhdastilan muistiot ja muistilaput on valmistettu puhdastilaan tarkoitetusta paperista. Arkkien molemmille puolille voi kirjoittaa. On suositeltavaa käyttää vankkoja ja kestäviä kirjoitusalustoja, jotka helpottavat muistiinpanojen tekemistä puhdastiloissa ja valvotuilla tuotantoalueilla.
Puhdastilaan tarkoitetuilla kynillä on helppo kirjoittaa myös käsineet kädessä, sillä kynien kädensija ei luista. Kynien muste (useita eri värejä) tarttuu myös kylmiin ja märkiin pintoihin (esimerkiksi muovipusseihin ja kertakäyttöisiin laboratoriotarvikkeisiin) ja kuivuu nopeasti. Muste ei valu, mutta sen voi tarvittaessa hangata pois.
Paperi ja muistilaput
Soveltuu kirjoittamiseen, kopiointiin ja tulostukseen kaikilla yleisillä toimistolaitteilla.
Kirjoituslevyt
Nopeaan asiakirjojen kiinnitykseen.
Muistikirjat
Valmistettu puhdastilapaperista puhdastilojen muistiinpanoja varten.
Tarrat
Eri kokoja ja värejä, pakattu rullalle, myynnissä myös autoklavoitava malli.
Teipit
Puhdastilateipit soveltuvat värimerkintään, pintojen, laitteiden, koneiden ja pienosien merkintään sekä viivakoodeille.
Kynät
Pysyvä jälki, myös kylmiin ja märkiin pintoihin.
Tietokoneen lisävarusteet
Upotettavat ja desinfioitavat tietokoneen erikoisvarusteet (kuten puhdastilojen näppäimistöt ja hiiret). Yhteensopivia kaikkien tietokonejärjestelmien kanssa.