Puhdastilapaperi ja -muistilaput
Puhdastilapaperin pinta on sileä (lateksilla kyllästetty), ja siitä irtoaa vain vähän hiukkasia ja ioneja, jolloin puhdastilojen kontaminaatioriski pienenee. Paperin vaalea väri erottaa sen tavallisesta paperista. Sille voi kirjoittaa, kopioida ja tulostaa kaikilla yleisillä toimistolaitteilla. Värit ja musteet pysyvät hyvin kiinni. Saatavana useita eri kokoja (DIN A5, A4, A3 tai tietokonepaperi), painoja ja värejä.
Muistilaput on valmistettu puhdastilapaperista. Ne on puhdistettu ja pakattu luokan 100/ISO5 puhdastilassa. Liimapinta on vesipohjaista, se ei sisällä liuottimia ja haihtuminen on erittäin vähäistä. Kiinnittäminen ja irrottaminen ei jätä jälkiä alustaan. Tarkoitettu asiakirjojen merkintöihin ja viesteihin puhdastiloissa. Saatavana useita värejä.
Tuotevalikoima
Paperi ja muistilaput
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...