Muistilehtiöt puhdastiloihin
Puhdastilojen muistilehtiöt ovat puhdastilapaperia. Ne on käsitelty ja pakattu luokan 100 (ISO 5) ympäristöissä. Puhdastilan muistilehtiöt soveltuvat ihanteellisesti muistiinpanovälineiksi puhdashuoneisiin ja valvottuihin ympäristöihin.
Kierreselkäiset kannet ovat läpinäkyvää antistaattista polypropeenia, eikä niissä ole amideja tai silikonia. Tulostusmusteissa on vähäisiä määriä natriumia, mikä vähentää ionikontaminaatiota. Rivitetty valkoinen paperi on riittävän paksua, jotta sen molemmille puolille voi kirjoittaa.
Kierreselkäiset kannet ovat läpinäkyvää antistaattista polypropeenia, eikä niissä ole amideja tai silikonia. Tulostusmusteissa on vähäisiä määriä natriumia, mikä vähentää ionikontaminaatiota. Rivitetty valkoinen paperi on riittävän paksua, jotta sen molemmille puolille voi kirjoittaa.
Tuotevalikoima
Muistikirjat
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...