Puhdastilateipit
Puhdastilateipit soveltuvat värimerkintään, pintojen, laitteiden, koneiden ja pienosien merkintään sekä viivakoodeille. Ne kiinnittyvät tehokkaasti mutta eivät poistettaessa jätä jälkiä pintaan. Hiukkasten ja haihtuvien aineiden määrä on vähäinen, ydin on valmistettu muovista. Saatavana eri värejä, leveyksiä ja pituuksia.
VWR suosittelee hihateippejä pitämään hihansuun tiiviinä. Akryyliliimapinta lähtee pois helposti liimajälkiä jättämättä ja haalaria vahingoittamatta. Leveä teippi on helppo irrottaa, gammasäteilytetty.
Tuotevalikoima
Teipit
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...