Puhdastilan kynät ja merkintäkynät
Puhdastilan kynien muste kuivuu nopeasti eikä tahraa, mutta sen voi tarvittaessa hangata pois. Pitävä ja luistamaton ote myös käsineet kädessä. Muste tarttuu myös kylmiin ja märkiin pintoihin (kuten muovipusseihin ja kertakäyttöisiin laboratoriotarvikkeisiin). Saatavana myös alkoholinkestävää mustetta. Musteen värit: musta, sininen, punainen. Normaalikokoisia ja ohutkärkisiä merkintäkyniä. Saatavana myös gammasäteilytettynä ja kaksinkertaisessa pakkauksessa.
Tuotevalikoima
Kynät
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...