Puhdastilan tietokonelisävarusteet
Koska näppäimistö on puhdastilojen pahiten kontaminoituva alue ja erittäin vaikea puhdistaa, monet käyttäjät peittävät sen suojakalvolla. Puhdastiloihin suunniteltu erikoisvalmisteinen näppäimistö on valtava kehitysaskel suojakalvoihin verrattuna.
Puhdastilan kosketusnäppäimistön näppäinten välissä ei ole hiukkasia kerääviä rakoja. Puhdastilan näppäimistö on kauttaaltaan suljettu ja vesitiivis, joten se on helppo puhdistaa ja desinfioida. Valmistettu akryylista tai lasista. Soveltuu täydelliseen infektioiden ehkäisyyn.
Puhdastilojen hiiret toimivat samoin kuin tavalliset pöytäkoneiden hiiret. Puhdastilojen hiiri on tiivis, ja sen voi desinfioida upottamalla kokonaan puhdistusliuokseen. Hiiret ovat yhteensopivia kaikkien USB-liitäntöjen ja tietokonejärjestelmien kanssa.