Puhdastilakalusteet
Puhdastiloissa tilankäyttö on suunniteltava hyvin, sillä jokainen neliömetri maksaa. Tämä takia myynnissä ei ole vakioratkaisuja tai -kokoja.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut puhdastilakalusteet johtavat sähköä. Niiden runko on pystysuora, etuosa yhtenäinen ja yläosa rei'itetty, mikä vähentää haitallisia pystysuoria laminaarivirtauksia. Kalusteiden siirtely ja puhdistus on entistäkin helpompaa. Yläosan reikien halkaisija on 8...10 millimetriä, ja niiden reunat ovat viistot molemmilta puolilta.
Tuolit ja jakkarat
Laadukkaat puhdastilatuolit ovat ergonomisia ja turvallisia. Vain vähän irtoavia hiukkasia, ei staattisia varauksia.
Pöydät
Yhtenäinen tai rei'itetty, optimaalisen ilmavirtauksen takaava pöytätaso. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Laitteet saatavana kromatusta teräksestä, melamiinipinnoitetusta lastulevystä tai muovista valmistettuina.
Hyllyköt
Puhdastilan hyllykköjä on erikorkuisia. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai kromatoimalla.
Kaapit
Ruostumattomat teräskaapit puhdastiloihin. Harjattua tai sähkökiillotettua terästä, useita eri malleja.
Kuljetusvaunut
Ruostumatonta terästä. Eri malleja ja kokoja, joissa 2 tai 3 teräslanka- tai levyhyllyä.
Kaaputelineet
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Joissakin malleissa on ripustustangon yläpuolella lokerot esimerkiksi lakkeja ja maskeja varten sekä säilytystelineet kengille.
Yliastumispenkit
Auttaa kontrolloimaan henkilöstön kulkua puhdastiloissa tai muissa valvotuissa ympäristöissä. Puhdastilaan sopivat istuinpinnat joko polyeteeniä tai polypropeenia.
Annostelijat
Annostelijat kulutustarvikkeiden, käsipapereiden ja käsineiden säilytykseen ja helppoon annosteluun