Puhdastilatuolit ja -jakkarat
Myynnissä laaja valikoima puhdastilatuoleja erilaisiin käyttötarkoituksiin. VWR:n tuolit soveltuvat erinomaisesti puhdastilakäyttöön. Niiden soveltuvuuden on testannut ja dokumentoinut Fraunhofer Institute for Production Technology -tutkimuslaitos.
Laadukkaista tuoleista irtoaa vain vähän hiukkasia eikä niihin synny staattisia varauksia. Ominaisuudet on testattu lukemattomissa käyttötesteissä ja käytännön töissä.
Labster – laboratoriotuolit
Labster-tuoli- ja -jakkaravalikoima soveltuu biotieteiden laboratorioihin ja teollisuuteen. Labster-valikoimaan kuuluu myös laboratoriojakkaroita ja -seisomatukia erikoiskäyttöön.
Pyörivät puhdastilajakkarat, joiden korkeutta voi säätää. Kaasujouset, suuri istuinosa, osittain sähköä johtava musta keinonahkaverhoilu, useita eri korkeuksia. Runko on painevalettua, kiillotettua alumiinia ja jakkarassa on viisi jalkaa. Myynnissä myös malli, jota voi käyttää kovilla lattiapinnoilla, sekä malli, jossa on hankauksenkestävät, muoviset liukunastat.
Tuotevalikoima
Tuolit ja jakkarat
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...