Puhdastilan yliastumispenkit
Yliastumispenkit toimivat eri alueiden rajoina puhdastiloissa ja valvotuissa ympäristöissä auttamalla hiukkaskuormituksen rajaamisessa henkilöstön tullessa ja lähtiessä. Kävelykenkiä säilytetään penkkien lokerikoissa ja työntekijät siirtyvät tilan puhtaalle puolelle heilauttamalla jalkansa penkin yli.
Soveltuu käytettäväksi puhdastiloissa. Istuin ruostumatonta terästä, vaihtoehtoina polyeteeni ja polypropeeni. Saatavana kenkälokerikon kanssa tai ilman sitä.
Paikat on numeroitu henkilökuntaa varten. Saatavana melamiinipinnoitetusta lastulevystä valmistettuna tai erikoismallina.