Vanupuikot
Vanupuikkoja käytetään vaativissa valmistustiloissa vaikeapääsyisten pintojen puhdistamiseen. Lisäksi niitä käytetään etenkin lääketeollisuudessa puhdistustuloksen tarkastamiseen.
Myynnissä laaja valikoima puhdistuspuikkoja:
- Eri kokoja
- Materiaali (varsi/pää)
- Toimivuus (imukyky, hiukkas- ja ionipäästöt)
- Myös ESD-mallina
- Kaikki vanupuikot voi autoklavoida
TOC-puhdistuksen validointipakkaus
TOC-puhdistuksen validointipakkaukset (Total Organic Carbon) helpottavat puhdistuksen validointia varten tehtävää näytteenottoa lääketeollisuudessa. Pakkausta voi käyttää TOC-mittaukseen myös Sievers-, Tekmar Dohrman- ja Anatel A 2000 -laitteiden kanssa Pakkauksessa on tarvikkeet näytteenottoa varten 12:lta tai 72:lta eri tuotantoalueelta. Sen avulla näytteet voi kuljettaa helposti tuotannosta laboratorioon niin, että kontaminaatioriski on erittäin pieni.
Näytepullot ovat Eagle Picherin valmistamia ja analysoimia, ja niiden TOC-pitoisuus on sertifioidusti alle 10 ppb. Niissä on alhaiset TOC-nolla-arvot. Analyysitodistukset takaavat tuotantoerien jäljitettävyyden. Pakkaus sisältää myös tarrat, joilla näytteet voi merkitä asianmukaisesti näytteenottopaikassa.
TOC-puhdistuksen validointipakkauksen vanupuikkojen ominaisuudet:
- Materiaali: kudottua polyesterikuitua
- Hiukkasia muodostuu vähän
- Taittuvan varren ansiosta vanupuikon pään voi asettaa näytepulloon kontaminaatiottomasti käsin koskematta
- Hyvä imukyky
- Erinomainen kemikaalinkestävyys
- Autoklavoitavuus mahdollistaa näytteenoton steriilisti
- TOC-pakkauksen vanupuikkojen (TX 714K) lisätilausmahdollisuus
- Myynnissä myös malli, jossa pitkä varsi (TX 761K)
Tuotevalikoima
Puhdastilojen vanupuikot
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...