Kynät ja merkkauskynät ensiluokkaiseen dokumentointiin
Hyvät dokumentointikäytännöt ovat välttämättömiä kaikissa valvotuissa ympäristöissä. Micronovan kynät ja pakkauskokoonpanot täyttävät useimmat laboratorio- ja tuotantovaatimukset aina elektroniikan ja puolijohteiden paperimerkintöihin tarkoitetuista vähän natriumia sisältävistä mustekynistä muovin, lasin ja paperin merkitsemiseen aseptisissa tiloissa ja RABS-järjestelmissä käytettäviin säteilytettyihin merkintäkyniin. Kaikki kynät ja tussit ovat saatavilla gammasäteilytettyinä aseptisia ympäristöjä varten.
Puhdastilan korkilliset kuulakärkikynät
Puhdastilan kuulakärkikynät, joissa on pysyvä, vähän natriumia sisältävä muste ja erityinen tiheä polypropeenisäiliö, joka rajoittaa hiukkasten muodostumista. Saatavana mustana, sinisenä tai punaisena. Tynnyrit kestävät pyyhkimisen isopropanolilla, valkaisuaineella ja fenolilla.
Puhdastilan kuulakärkikynät, sisään vedettävä kärki.
Kuulakärkikynät, joissa on pysyvä, vähän natriumia sisältävä muste ja tiheä polypropeenisäiliö. Siinä on myös helposti napsauttamalla sisäänvedettävä kärki, joka on suunniteltu dokumentointiin ja merkintöihin puhdastiloissa. Kestää pyyhkimisen isopropanolilla, valkaisuaineella ja desinfiointiaineella. Musta tai sininen muste.
LabMarkers™ kestää pyyhkimisen isopropanolilla
Hienokärkinen tussi, jossa on isopropyylialkoholia kestävä muste, joka ei tahriudu lasilla, metallilla tai posliinilla, mutta jonka voi pestä pois saippualla. Sillä voidaan kirjoittaa hyvin kylmille tai märille pinnoille, muovipusseihin ja kertakäyttöisiin laboratoriotarvikkeisiin.
Hienokärkiset, säteilytetyt Sharpie®-tussit
Alkuperäinen kynätyylinen, teollisuusstandardin mukainen permanent-tussi, joka soveltuu Aseptic ISO 5 -standardin mukaisiin ja muihin puhtaisiin tuotantotiloihin. Alkoholipohjainen muste on haalistumatonta ja vedenkestävää. Sillä voidaan kirjoittaa kylmille tai märille pinnoille, muovipusseihin ja kertakäyttöisiin laboratoriotarvikkeisiin. Saatavana korkillisena tai sisäänvedettävänä ja punaisella, sinisellä tai mustalla musteella.
Säteilytetyt, hienokärkiset, Sharpie-tussit
Tussissa on ohuin permanent-kynän piirtojälki (0,3 mm), pitkä kärki ja nopeasti kuivuva muste. Tussi soveltuu hyvin laboratorionäytteisiin ja dioihin sekä ahtaisiin tiloihin kirjoittamiseen. Muste on myös nopeasti kuivuvaa ja tahraantumatonta. Toimii hyvin lasi-, muovi- ja paperipinnoilla.