Ämpärit, kärryt ja vääntimet tehokkaaseen puhdistamiseen
Kriittinen puhdistus perustuu pitkälti oikeiden työkalujen käyttöön. Micronovan erilaiset kärryt, useat ämpärikokoonpanot ja vääntimet varmistavat desinfiointiaineen ja pesuaineen asianmukaisen levityksen ja lisäävät samalla puhtaiden huuhteluvaihtoehtojen määrää.
BucketBinder™ Multi-Bucket -järjestelmät
BucketBinder™ Multi-Bucket -järjestelmä on kustannustehokas, ergonominen ja yksinkertainen monisäiliöjärjestelmä, jossa ei tarvita tilaa vieviä kärryjä ja kehyksiä. Järjestelmä on helppo purkaa osiin, ja se helpottaa puhdistusta ja varastointia sekä pienissä että suurissa valvotuissa ympäristöissä ja steriilissä ytimessä.
Slim T™ -ämpärit
Suorakulmaiset ämpärit (pyörillä tai ilman), joiden sisäleveys on 19 tuumaa. Soveltuvat käytettäväksi erilaisten levymoppien ja narumoppien kanssa valvotuissa ympäristöissä. Ämpärit voidaan autoklavoida.
Kahden ämpärin Slim T™-kärryt
Helposti ohjattava matalaprofiilinen, sähkökiillotettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko, jossa voidaan kuljettaa helposti ja turvallisesti puhdistusämpäreitä (sisältyy toimitukseen). Ruostumattomasta teräksestä tai polykarbonaatista valmistetut ämpärit.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut SlimLine™-kärryjärjestelmät
Kestävä kärryjärjestelmä, jonka runko on valmistettu sähkökiillotetusta ruostumattomasta teräksestä, lisävarusteena saatavasta työntötangosta ja kolmesta pidikkeestä, jotka mahdollistavat helpon varastoinnin sekä kahvojen ja moppipäiden vaihdon. Saatavana kahden tai kolmen ämpärin järjestelmänä.
Levymopin MegaWringer™-väännin
Ainutlaatuinen ergonominen muotoilu, jossa mopin kahvasta kohdistuu alaspäin suuntautuva vääntämispaine, jolla levymopit väännetään tehokkaasti ja pienellä vaivalla. Sopii hyvin levymopin tasaiseen vääntämiseen ja suojaa samalla käyttäjää ranne- ja selkäkivuilta.