Paljon enemmän kuin vain puhdas pinta...
Contec Inc on ISO 9001:2015 rekisteröity yritys, joka valmistaa valvottujen ympäristöjen kriittisten pintojen puhdistuksessa ja desinfioinnissa käytettäviä tuotteita kontaminaation ehkäisyyn maailmanlaajuisesti. Contecin laajan puhdastilavalikoiman tuotteet, kuten kosteat ja kuivat puhdistusliinat, mopit, desinfiointiaineet ja vanupuikot sekä steriileinä että steriloimattomina malleina, soveltuvat erinomaisesti erilaisiin puhdistus- ja desinfiointitehtäviin kriittisissä ympäristöissä.
Contecin puhdastilatuotteita käytetään eri teollisuuden aloilla, kuten lääketeollisuus, lääkinnälliset laitteet, biolääketiede, mikroelektroniikka, optiikka, puolijohteet ja elektroniikka.
Alkoholit, desinfiointi- ja puhdistusaineet
Laaja valikoima desinfiointiaineita ja liuoksia kriittisten ja steriilien ympäristöjen desinfiointiin ja puhdistukseen. Vetyperoksidiliuoksista ja isopropanolista (IPA) nopeasti vaikuttaviin, validoituihin itiöitä tappaviin desinfiointiaineisiin. Contecil
Puhdastilan puhdistusliinat ja vanupuikot
Steriilit ja steriloimattomat, kuivat ja kosteat neulotut puhdistusliinat, kuitu- ja mikrokuituliinat sekä valikoima eripituisia, erikokoisella päällä varustettuja ja eri materiaaleista valmistettuja vanupuikkoja.
Puhdastilojen moppijärjestelmät
Laaja valikoima seinä- ja kattomoppeja, sankoja, vaunuja ja työvälineitä lattioiden, seinien, sisäkattojen tai bioturvakaappien ja eristimien sisäpuoliseen desinfiointiin ja puhdistukseen kriittisissä ja puhdastilaympäristöissä.
Tarjoamamme tuotteet
Contec ReFIBE™ puhdistusliinat 100 % kierrätettyä polyesteriä
Ensimmäinen kestävän kehityksen mukainen puhdastilojen polyesteriliina, joka on valmistettu kierrätetyistä, käytetyistä muovipulloista. ReFIBE™ puhdistusliinat ovat 100 % polyesteristä neulottuja liinoja saumatuilla reunoilla, niiden valmistuksella estetä
Biosidiasetuksen (BPR) mukaiset 70 % IPA-kostutetut puhdistusliinat
Kostutetut puhdistusliinat tarjoavat monia etuja verrattuna pullotetun alkoholin ja kuivien puhdistusliinojen käyttöön. Ne vähentävät liuottimien käyttöä, parantavat käyttömukavuutta ja mahdollistavat erittäin hyvän liuottimien valvonnan. Contecin 70 % IP
Contec ProChlor itiöitä tuhoava desinfiointiaine
Contec ProChlor on mullistava itiöitä tuhoava aine, joka tappaa itiöt 100 % alle 1 minuutissa. Contec ProChlor, puhdistettuun veteen sekoitettu hypokloorihappo toimitetaan käyttövalmiina ja se hävittää tehokkaasti bakteerit, sienet, virukset ja itiöt.
Contec EasyReach™ puhdistusväline pienien tilojen puhdistukseen
Suunniteltu eristeiden, laminaarivirtauskaappien, hansikaskaappien ja muiden pienten tilojen puhdistukseen, Contecin kevyt, ruostumattomasta teräksestä valmistettu EasyReach™-puhdistusväline on helppokäyttöinen ja mahdollistaa vaikeapääsyisten tilojen puh