Alkoholit, desinfiointi- ja puhdistusaineet
Contecilla on tarjolla laaja valikoima erityisesti kriittisten ja steriilien ympäristöjen puhdistukseen ja desinfiointiin kehitettyjä kemikaaleja. Contecilta löydät tarvitsemasi puhdistusaineliuokset vetyperoksidi- ja IPA-liuoksista nopeasti vaikuttaviin, validoituihin, itiöitä tuhoaviin ja laaja-alaisesti vaikuttaviin desinfiointiaineisiin. Contecilla on tarjolla myös steriili, neutraali puhdistusaineliuos, joka soveltuu optimaalisesti puhdastiloihin.
Esiteltävät tuotteet
Contec ProChlor Sporicidal Disinfectant
Contec ProChlor is a unique sporicide achieving a 100% kill against spores in under 1 min. A blend of hypochlorous acid in purified water, Contec ProChlor is provided ready-to-use and is efficacious against bacteria, fungi, moulds, yeasts, viruses and spo
Contec HydroPure Jäännöksetön desinfiointiaine
Contec HydroPure on 6 % H2O2:n ja WFI:n tai puhdistetun veden seos. Contec HydroPure tuhoaa tehokkaasti bakteereita, sieniä ja itiöitä, se jättää vain vähän jäämiä tai ei ollenkaan. Steriilinä ja taatulla endotoksiinitasolla saatavana se on ihanteellinen
Contec Steriili 70 % alkoholivalikoima
Contec 70 % IPA tai denaturoitu etanoli ovat saatavina suodatettuina ja steriileinä joko 500 ml tai 1 l suihkepulloissa tai 5 l korkilla varustetuissa säiliöissä. Käsitelty puhdastiloja varten, suodatettu 0,2 mikrometriin, joko kaksin- tai kolminkertaises
Contec NeutraKlean -puhdistusaine
Desinfiointi on tehokkaampaa, kun pinta on esipuhdistettu. Contec NeutraKlean on hellävarainen ja vaahtoamaton puhdastiloihin suunniteltu puhdistusaine. Se soveltuu ihanteellisesti ylläpidon jälkeiseen yleispuhdistukseen ja desinfiointiainejäämien poistam