Puhdastilan puhdistusliinat ja vanupuikot
Contecilla on tarjolla laaja valikoiman puhdastilojen puhdistusliinoja, jotka on suunniteltu maailman kaikkein kriittisimpien ympäristöjen vaatimuksien mukaisesti. Monia erilaisia perusmateriaaleja, reunatekniikoita, määrityksiä ja käsittelyvaihtoehtoja steriileille, steriloimattomille, kuiville ja kostutetuille, neulotuille puhdistusliinoille ja kuitukangas- sekä mikrokuituliinoille. Vanupuikkovalikoima eripituisilla, erikokoisella päällä varustetuilla ja eri materiaalista valmistetuilla vanupuikolla.
Esiteltävät tuotteet
PROSAT® MBPP -puhdistusliinat 70 % IPA:lla kostutettu (PS-911)
Nämä liinat puhdistavat poikkeuksellisen hyvin ja ne on kostutettu 70 % IPA-liuoksella tai denaturoidulla etanolilla ja 30 % deionisoidulla vedellä. Puhdistusliinat mahdollistavat liuoksen tasaisen ja yhdenmukaisen jakautumisen pinnalle. Saatavana myös st
Anticon® MicroQuilt -hybridiliina polyesteriä ja mikrokuitua
Anticon® MicroQuilt -puhdistusliinassa yhdistyvät kudotun polyesteriliinan puhtaus sekä mikrokuituliinan imu- ja hiukkasten keruukyky. Se on Contecin tarjoamista puhdistusliinoista imukykyisin ja puhdistavin.
PROSAT® Neulotut alhaisen endotoksiinitason polyesteriliinat
PROSAT® Steriilit Polynit Heatseal LE puhdistusliinat on valmistettu 100 % neulotusta polyesteristä ja kostutettu 70 % IPA:n ja WFI:n seoksella. Jokainen erä on testattu ennen hyväksymistä ja endotoksiinitaso on todistetusti alle <1 EU/puhdistusliina. Jok
CONSTIX® Puhdastilojen vanupuikkovalikoima
CONSTIX®-vanupuikoilla voidaan ratkaista useimmat vanupuikkojen käyttöön liittyvät haasteet, saatavana yli 30 erilaisella vaahtomuovipäällä, polyesteri- ja puuvilla vanupuikkoina. Vanupuikot on suunniteltu asiakkaiden erityistarpeiden tyydyttämiseksi eri