Puhdastilojen moppijärjestelmät
Contec on kehittänyt erittäin monipuolisen valikoiman moppituotteita, joihin lukeutuvat seinä- ja kattomopit, sangot ja työvälineet kriittisiin ja puhdastilaympäristöihin. Contecilla on tarjolla puhdastilojen moppijärjestelmä tai puhdistusvälineet lattioiden, seinien ja kattojen puhdistukseen sekä bioturvakaappien ja eristeiden sisäpuoliseen puhdistukseen. Nämä tuotteet ovat nykypäivän huipputeknologiateollisuuden vaatimusten mukaisia. Monet puhdastilojen moppimme ovat saatavina steriiliyden validointitodistuksella steriileissä ympäristöissä käyttöä varten.
Esiteltävät tuotteet
VertiKlean® MAX™ moppausjärjestelmä
Tässä kestävässä, kevyessä moppipäässä on yksi hydrofiilinen PUR-vaahtokerros, joka on laminoitu polyesterimikrokuitukankaalla. Joustinneuleinen mikrokuitumateriaali liukuu kevyesti lattioiden ja karkeapintaisten pintojen yli poistaen tehokkaasti kontamin
Contec QuickTask™ Litteäpäisten moppien valikoima
Contec’s QuickTask™ -valikoima sisältää erilaisia litteitä moppipäitä, jotka ovat helposti asennettavissa moppipään kehykseen ja kahvaosaan. Kaikki moppipäät on valittu siten, että ne ovat yhteensopivia monien kemikaalien ja desinfiointiaineiden kanssa.
Contec Moppipää kostutusjärjestelmä
Moppipään kostutusjärjestelmä, joka on suunniteltu puhdastilojen moppien käsittelyn yksinkertaistamiseen, mahdollistaa moppipään kostutuksen ennen mopin viemistä valvottuun ympäristöön. Pieni ja kompakti vaunu ruostumattomasta teräksestä soveltuu ihanteel
Contec Monen sangon moppijärjestelmä
Contecin autoklaavikäsittelyn kestävä sankojärjestelmä on yhdistelmäratkaisu, joka helpottaa ja tehostaa puhdistusta ja desinfiointia. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaunu on saatavana joko kahdella tai kolmella autoklaavikäsittelyn kestävällä sa