Säkit kontaminaation hallintaan
Micronova-pusseja ja -säkkejä käytetään erilaisiin eristystehtäviin puhdastiloissa ja aseptisilla alueilla. Steriilejä säkkejä käytetään raaka-aineiden varastointiin, desinfiointiaineiden eristämiseen, hävittämiseen ja biovaarallisten materiaalien erotteluun.
BucketLiners™
LDPE/nailon-laminaatista valmistettu läpäisemätön sulkumuovi sopii erinomaisesti nestemäisiä liuoksia sisältävien ämpäreiden vuoraukseen tai tuoteosien tai raaka-aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden vuoraukseen. Erinomainen nesteiden eristämiseen ja materiaalin kuljetukseen.
BinLiner™-puhdastilasäkit
Nämä LDPE-säkit soveltuvat erinomaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin jätteiden keräämisestä ja hävittämisestä osien tai raaka-aineiden kuljettamiseen puhdastiloissa ja aseptisissa ympäristöissä. Saatavana gammasäteilytettynä tai säteilyttämättömänä useina paksuuksina ja tilavuuksina.
BioHazard- ja Hazard BinLiner™ -säkit
Nämä LDPE-säkit soveltuvat erinomaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin jätteiden keräämisestä ja hävittämisestä osien tai raaka-aineiden kuljettamiseen puhdastiloissa ja aseptisissa ympäristöissä. Saatavana gammasäteilytettynä tai säteilyttämättömänä useina paksuuksina ja tilavuuksina.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut BinLiner™-telineet
Täydellinen lisä BinLinerTM -säkeille − helposti puhdistettavat muovikulmat ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kannattimet, jotka eivät kosketa lattiaa. Sopii hyvin puhdastilojen materiaalien hävittämiseen, vaatteiden keräilyyn ja raaka-aineiden tai tuotteiden varastointiin. Saatavana useita kokoja.