VWR Collectionin puhdastilojen nitriilikäsineet
UUTUUS!
Vaihda puhdastilojen lateksikäsineet VWR Collectionin uusiin nitriilikäsineisiin.
  • Korkea vetolujuus, kestää erilaisia liuottimia, happoja ja emäksiä
  • Kaksoispakattu sinetöityihin, polyetyleenisiin puhdastilapusseihin (100 kpl/sisäpussi, 10 sisäpussia/pussi/laatikko. Steriilit käsineet on yksittäispakattu (50 paria sisäpussissa, 4 sisäpussia pussissa/laatikossa).
  • Uuttavat aineet mitattu IEST-RP-CC005.3 -standardin mukaan
  • Steriili malli: endotoksiinitaso <20 EU/käsine
  • Henkilönsuojaindirektiivin (89/686/ETY) ja standardin EN 374 vaatimusten mukaiset
  • Eivät sisällä luonnonkumilateksia