Suojakaapin puhdistustyökalu: moppi, vaihtopää ja varsi
UUTUUS!
Soveltuu suojakaappien ja muiden pienten, vaikeasti tavoitettavien kohteiden puhdistamiseen
- Vartta on kevyt ja helppo käsitellä yhdellä kädellä
- Kapea ja kääntyvä pää ulottuu hankaliinkin paikkoihin
- Liina on helppo vaihtaa käytön aikana. Pehmustettu pää puhdistaa kaikenlaiset pinnat tehokkaasti
- Pyöristetyt kulmat puhdistavat suojakaapin kulmat pintoja naarmuttamatta tai vaurioittamatta
- Myynnissä erilaisia varsia ja liinoja sekä steriloimattomia ja steriloituja malleja
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Pakkauskoko | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|
Suojakaapin AlphaMop™-puhdistustyökalu | 1 moppi/laatikko, 2 vartta(18" ja 24"); 1 polyesterinen vaahtomuovityyny ja 6 polyesteristä mopin suojusta |
129-0273E | |||
Steriilit Mini AlphaMop™-suojat, polyesteriset vaihtosuojukset ja -tyynyt | 125 suojusta ja 25 tyynyä/laatikko |
141-1046E | |||
Steriilit suojakaapin puhdistustyökalun Microdenier-suojat ja polyesterityynyt | 5 suojaa ja 1 tyyny/pussi, 25 pussia/laatikko |
141-1047E | |||
Mini Alpha -mopin vaahtomuoviset polyesterivaihtotyynyt | 10/kpl (10), 1 x 100 kpl | 129-0275E | |||
AlphaWipe®-mopin vaihtosuojukset (ISO-luokka 4–8) | 150 mopin suojaa / laatikko; 25 suojaa/sisäpussi; 6 sisäpussit/laatikko | 129-0276E | |||
Suojakaapin Mini-AlphaMop™-puhdistustyökalu, polyesterinen vaihtosarja (ISO-luokka 4–8) | 150 mopin suojaa / laatikko; 25 suojaa/sisäpussi; 6 sisäpussit/laatikko; 6 vaahtomuovityynyä/laatikko | 141-1058E |