Jakelu- ja hävitysyksikkö puhdastiloihin
Tämä erillinen jakelu- ja hävitysjärjestelmä soveltuu kaikkiin vanhoihin ja uusiin puhdastilojen pukeutumistiloihin.
- Moderni, tyylikäs malli
- Soveltuu kaikille puhdastiloja edellyttäville toimialoille
- Modulaarinen, helppo koota
- Valmistusmateriaali: ruostumaton sähkökiillotettu teräs 304L
- Ei tarvitse kiinnittää seinään
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | L x S x K (mm) | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|
Annostelijassa neljä osastoa | 800 x 205 x 600 | 134-0504E | |||
Jätekaappi | 800 x 430 x 900 | 134-0486E | |||
Annostelijan ja kaapin yhdistävä runko | - | 134-0487E |