Award Winning Innovative ViVi-CR Cleanroom Helmet System
Palkittu, steriili puhdastilojen kypärämallinen päähine- ja huppujärjestelmä moottoroidulla ilmastoinnilla ViVi-CR, steriloitujen puhdastilojen työntekijöille
Steriloitujen puhdastilojen työntekijöiden (luokka A/B) on käytettävä huppuja, puhdastilojen maskeja ja silmäsuojaimia, mutta heillä on usein ongelmia mukavuuden, kuumuuden ja suojalasien huurtumisen takia. Käytännöllisempiä ratkaisuja etsiessään VWR:n puhdastilatuotteiden valikoimista vastaava johtaja löysi THI:n mahdollisena uusien tuotteiden kehitystyökumppanina.
THI on kokenut itävaltalainen valmistaja, joka tuottaa kypärämallisia leikkauspäähineitä, joilla on monia vaadittuja ominaisuuksia myös puhdastilaan. VWR ja THI aloittivat yhteistyön ja ovat yhdessä kehittäneet uuden moottoroidulla ilmastoinnilla varustetun päähinejärjestelmän, joka pohjautuu alkuperäiseen kypärämalliseen leikkauspäähineeseen, mutta joka on kehitetty erityisesti EU-GMP luokkien A/B tuotannon puhdastiloille.
THI on onnistunut mukauttamaan teollisuuden vaatimukset mukavuuden, hengittävyyden, suodatuskyvyn, hiukkasten vapautumisen, melun ja laaja-alaisen näkökentän suhteen. Tuloksena on syntynyt kypärämallinen ViVi-CR päähine ja huppu, joka on uusi ja ainutlaatuinen ratkaisu markkinoilla.
- ViVi-CR muodostaa fyysisen suojan käyttäjän ja ympäristön välille vähentäen hiukkasten siirtymistä ja tuottaa samalla miellyttävän ilmaston hupun sisällä käyttäen aktiivista ilmanvaihtoa.
- ViVi-CR järjestelmä peittää koko pään ja kasvot, kun taas kasvomaskit voivat jättää tilaa valvomattomalle ilmanpoistolle eivätkä silmäsuojaimet peitä kasvojen koko ihoa. ViVi-CR:n suuri ilmavirtaus poistaa kaikki huurtumisongelmat ja hiljainen käyntiääni mahdollistaa kanssakäymisen muiden työntekijöiden kanssa.
- Eleisiin perustuvan tuulettimen kierrosnopeuden säädön ansiosta käyttäjä voi jatkaa työtään ja päännyökkäyksellä muuttaa sisäisen tuulettimen nopeutta ilman käsien käyttöä. Vaihtoehtoisesti automaattisella käytöllä liikkeisiin reagoiva tekniikka tunnistaa fyysisen aktiivisuustason ja säätää tuulettimen nopeuden automaattisesti.
- Markkinoille tuontinsa jälkeen vuonna 2019 ViVi-CR on voittanut ‘Innovaatiopalkinnon’ vuonna 2019 ContaminExpo -kongressissa Pariisissa ja 'Erittäin suositeltava' palkinnon Cleanroom Technology -näyttelyssä Iso-Britanniassa.
ViVi-CR - uusi steriili, puhdastilojen kypärämallinen päähine- ja huppujärjestelmä moottoroidulla ilmastoinnilla luokkien A/B puhdastiloihin saatavana ainoastaan VWR:n kautta.
Tutustu luokkien A/B aseptisen valmistuksen tulevaisuuden näkymiin
Tutustu henkilöstön ja tuotteiden optimaaliseen suojaukseen kehitettyyn ViVi-CR -päänsuojajärjestelmään ja DuPont Tyvek® IsoClean® -suojavaatteisiin.
Päänsuojien ja suojavaatteiden esittelyvideo
Tyvek® IsoClean® -suojavaatteiden ja ViVi-CR -päänsuojajärjestelmän GMP-mukainen pukeminen ja riisuminen