Kulutustarvikkeet endotoksiinien hallintaan
VWR:n ratkaisut tuotantoprosessien biokuormituksen vähentämiseen ja endotoksiinipitoisuuksien hallintaan
- Steriilit alkoholit ja desinfiointiaineet (saatavuus voi vaihdella maittain, joten pyydä lisätietoja paikallisesta VWR-asiakaspalvelusta)
- Kuivat, steriilit Amplitude™ Kappa™ LE -kuitukangaspyyhkeet ovat edullisia, ne on pakattu 25 kappaleen kaksinkertaisiin pakkauksiin ja niiden endotoksiiniraja on 20 EU per pyyhe
- Kuivissa, steriileissä Polynit Heatseal LE -polyesteripyyhkeissä on saumatut reunat ja puolitaitos, ne on pakattu 10 kappaleen kolminkertaisiin pakkauksiin ja niiden endotoksiiniraja on 1 EU per pyyhe
- Steriilit PROSAT® PS-911 LE -polypropeenipyyhkeet on esikyllästetty lääketieteellisen laadun isopropanolilla (70 %) ja deionisoidulla vedellä (30 %), ne on pakattu 30 kappaleen kaksinkertaisiin, suljettaviin pusseihin ja niiden endotoksiiniraja on 20 EU per pyyhe
- Steriileissä PROSAT® Polynit Heatseal LE -polyesteripyyhkeissä on saumatut reunat, ne on esikyllästetty lääketieteellisen laadun isopropanolilla (70 %) ja USP-laatuisella WFI-vedellä (30 %), ne on pakattu 10 kappaleen kolminkertaisiin, suljettaviin pusseihin ja niiden endotoksiiniraja on 1 EU per pyyhe
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Materiaali | Kuiva/esikyllästetty | Pakattu | Pakkauskoko | Tuotenro | Hinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steriilit Amplitude™ Kappa™ LE -pyyhkeet, 23 x 23 cm, < 20 EU / pyyhe | Polyesterikuitukangasta/lyocell-sekoitetta | Kuiva | Kaksinkertainen pakkaus, 40 x 25 pyyhettä | 1 000 | 115-1863E | |||
Steriilit Amplitude™ Kappa™ LE -pyyhkeet, 30 x 30 cm, < 20 EU / pyyhe | Polyesterikuitukangasta/lyocell-sekoitetta | Kuiva | Kaksinkertainen pakkaus, 40 x 25 pyyhettä | 1 000 | 115-1864E | |||
Steriilit Polynit Heatseal LE -pyyhkeet, 23 x 23 cm, <1 EU / pyyhe | Polyesterineulosta, saumatut reunat | Kuiva | Kolminkertainen pakkaus, 50 x 10 pyyhettä | 500 | 115-2438E | |||
Steriilit PROSAT® PS-911 LE -pyyhkeet, 23 x 28 cm, < 20 EU / pyyhe | Polypropeenikuitukangasta | 70 % isopropanolia, lääketieteellinen laatu, 30 % deionisoitua vettä | Kaksinkertainen pakkaus, 36 x 30 pyyhettä | 1080 | 115-2439E | |||
Steriilit PROSAT® Polynit Heatseal LE -pyyhkeet, 23 x 23 cm, < 1 EU / pyyhe | Polyesterineulosta, saumatut reunat | 70 % isopropanolia, lääketieteellinen laatu, 30 % WFI-vettä | Kolminkertainen pakkaus, 55 x 10 pyyhettä | 550 | 115-1424E | |||
Steriilit PROSAT® Polynit Heatseal LE -pyyhkeet, 30 x 30 cm, < 1 EU / pyyhe | Polyesterineulosta, saumatut reunat | 70 % isopropanolia, lääketieteellinen laatu, 30 % WFI-vettä | Kolminkertainen pakkaus, 30 x 10 pyyhettä | 300 | 115-2440E |