Ainutlaatuisesta EPDM-materiaalista valmistetut Ansellin AlphaTec®-suojakäsineet
Erityisesti biotieteelliseen käyttöön suunnitellut AlphaTec® EPDM- ja EPDM+-suojakäsineet parantavat suojausta ja vähentävät käsineiden vaihtamisen tarvetta
Ansellin AlphaTec® EPDM- ja EPDM+-suojakäsineet ovat erittäin hyvin suojaavat ja kestävät mukavuudesta, sorminäppäryydestä ja kosketustuntumasta tinkimättä. Käsineiden materiaali on ainutlaatuinen, valkoinen EPDM+, jossa on rikkoutumiselta lisäsuojaa tuova kaksoispäällyste. Käsineet on suunniteltu biotieteelliseen käyttöön, jossa rikkoutumisen tai kontaminoitumisen nopea huomaaminen on erittäin tärkeää.
- Erinomainen, tasainen laatu. Kaksi värivaihtoehtoa: musta EPDM ja valkoinen EPDM+
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön FDA:n vaatimuksien mukaisesti (FDA CFR21)
- Soveltuu käytettäväksi useiden solunsalpaajien kanssa
- Suunniteltu toistuvaa sterilointia varten, mikäli vähentää suojakäsineiden vaihtamisen tarvetta
- Miellyttävät käyttää, hyvä sorminäppäryys ja kosketustuntuma
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Koko | Väri | Pituus | Paksuus | Ø | Tuotenro | Hinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskipainoinen | ||||||||
9,5 | Musta | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4342E | |||
11 | Musta | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4341E | |||
9,5 | Musta | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4467E | |||
11 | Musta | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4466E | |||
11 | Musta | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4471E | |||
11 | Musta | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4470E | |||
Raskas | ||||||||
9,5 | Musta | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4344E | |||
11 | Musta | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4343E | |||
9,5 | Musta | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4469E | |||
11 | Musta | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4468E | |||
9,5 | Musta | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4473E | |||
11 | Musta | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4472E | |||
EPDM, vuorillinen | ||||||||
9,5 | Valkoinen | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4475E | |||
11 | Valkoinen | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4474E | |||
9,5 | Valkoinen | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4477E | |||
11 | Valkoinen | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4476E | |||
9,5 | Valkoinen | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4479E | |||
11 | Valkoinen | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4478E |