NeutraKlean – uusi steriili, käyttövalmis puhdistusaine Contecilta
Tällä uudella steriilillä puhdistusaineella pidät A- ja B-puhdastilat puhtaina vaivattomasti
- Hellävarainen pinnoille: neutraali pH, vain vähän jäämiä
- Turvallinen käyttäjille ja ympäristölle: ei CLP-vaaraluokitusta
- Helppo käyttää: repäisemällä aukeavat pussit, laimentamista ei tarvita, joko 1 l:n suihkepullo tai 5 l:n kanisteri
- Valmistettu puhdistetusta vedestä (Euroopan farmakopea)
- Validoitu gammasterilointi (vähintään 25 kGy)
- 1 litran pussiin pakattu pullo säilyy avaamattomana 2 vuotta ja avattuna 6 kuukautta
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Pakkauskoko | Tuotenro | Hinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|
Steriili NeutraKlean-suihkepullo | 6 x 1 l | 141-1305E | |||
Steriili NeutraKlean-kanisteri | 2 x 5 l | 141-1306E |