BOD-mittaukset
Biologinen hapenkulutus (Biological Oxygen Demand, BOD) on tärkeä raakaveden laadun mittari. VWR:n valikoimassa on tuotteita erilaisiin käytössä oleviin testausmenetelmiin.
BOD-inkubaattorit
Kaikki BOD-menetelmät edellyttävät näytteiden säilyttämistä 20 °C:ssa (68 °F:ssa) viiden päivän ajan. VWR:n valikoimassa on paljon erilaisia lämpötilasäädettäviä inkubaattoreita
Biologinen hapenkulutus, BOD
Hapenkulutus aiheuttaa paine-eron ajan funktiona, mikä mitataan paineanturilla. Mittaus on käytännöllistä ja helppoa!
Laimennus-BOD
BOD-mittaus EN 1899 -standardin mukaan...
Fotometrinen BOD-menetelmä
BOD-testi on Merckin fotometrinen kyvettitesti...