Kemiallisen hapen kulutuksen (COD) määritys
Kemiallisen hapen kulutuksen (COD) määritys vedestä tehdään dikromaattimenetelmällä.
VWR tarjoaa kaksi ratkaisua COD:n mittaamiseksi:
- Pikamenetelmä
- Perinteinen menetelmä
COD pikamenetelmä, Merck
COD pikamenetelmä, Merck
Laaja valikoima kyvettitestejä COD:lle, myös näytteille, joissa on korkea kloridipitoisuus. Valikoimasta löytyy kolme vaihtoehtoista termoreaktoria, standardeja ja spektrofotometrejä.
COD pikamenetelmä, Hach
COD pikamenetelmä, Hach
Valmiit laitteistot COD-analyysejä varten, suuri valikoima COD-reagensseja (näytteen laimennosta ei tarvita), termoreaktoreita ja spektrofotometrejä.
COD perinteinen menetelmä
COD perinteinen menetelmä
Näyte hajotetaan manuaalisessa tai automaattisessa polttoyksikössä riittävällä määrällä reagensseja.